Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00517786_m1
          See other CTRL GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ctrl
          Gene Name:
          chymotrypsin-like
          Gene Aliases:
          0910001G08Rik, 1810004D15Rik, AV005227, Ctra-1, Ctra1, chymopasin, mFLJ00366
          Chromosome Location:
          Chr.8: 105931994 - 105933862 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00517786_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ctrl
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_023182.2 NP_075671.1 1 - 2 84 57
          GenBank mRNA AB016228.1 - 1 - 2 84 57
          AK007333.1 - 1 - 2 71 57
          AK009019.1 - 1 - 2 70 57
          AK220246.1 - 1 - 2 54 57
          BC087918.1 - 1 - 2 69 30308135 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800002841.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protease Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ctrl

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          peptidase activity
          serine-type peptidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P177491 AK007333.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P177491 AK009019.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P177491 AK220246.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P177491 BC087918.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P177491 CF582693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P177491 AK007333.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P177491 AK009019.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P177491 AK220246.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P177491 BC087918.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P177491 CF582693.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 64782 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 100901 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P107094 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P177491 AK007333.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P177491 AK009019.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P177491 AK220246.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P177491 BC087918.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P177491 CF582693.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P177491 AK007333.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P177491 AK009019.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P177491 AK220246.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P177491 BC087918.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P177491 CF582693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P177491 AK007333.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P177491 AK009019.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P177491 AK220246.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P177491 BC087918.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P177491 CF582693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P177491 AK007333.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P177491 AK009019.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P177491 AK220246.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P177491 BC087918.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P177491 CF582693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136829 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136831 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136834 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136815 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136823 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136819 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136828 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136837 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136818 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136830 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136832 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136843 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136821 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136839 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136822 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136826 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136836 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136817 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136841 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136833 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136824 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26136845 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P107094 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P177491 AK007333.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P177491 AK009019.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P177491 AK220246.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P177491 BC087918.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P177491 CF582693.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P177491 AK007333.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P177491 AK009019.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P177491 AK220246.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P177491 BC087918.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P177491 CF582693.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105079 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P107094 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06798246 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06798256 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06798237 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06798281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136895 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136890 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136885 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26136845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26136829 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06798283 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06977331 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26136823 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06798279 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26136841 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26136821 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26136816 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06977320 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06798292 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26136830 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26136833 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26136818 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26136822 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26136832 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06798271 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06977316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26136831 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26136834 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10581357 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10581361 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10581358 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10581359 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10581362 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10581360 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10581356 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1431763_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10581355 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431763_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1431763_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 109660_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 109660_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021879.mm.1 NM_023182.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021879.mm.1 NM_023182.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021879.mm.1 TC0800002841.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021878.mm.1 NM_023182.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021878.mm.1 NM_023182.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021878.mm.1 TC0800002841.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021877.mm.1 NM_023182.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021877.mm.1 NM_023182.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800021877.mm.1 TC0800002841.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1431763_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1431763_PM_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160744_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 160744_r_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1431763_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1431763_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1431763_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1431763_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 429984 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2120301 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2120301 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002120301 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2673260 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2673260 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl34383.7.1_57-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2120301 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl34383.7.1_57-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2120301 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2673260 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2673260 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline