Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00518331_m1
          See other A930018P22RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          A930018P22Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA A930018P22 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 104122769 - 104124746 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00518331_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: A930018P22Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_026634.2 NP_080910.1 1 - 2 566 102
          GenBank mRNA AK006944.1 - 1 - 2 102
          AK020874.1 - 1 - 2 567 102
          BC048438.1 - 1 - 2 525 6706651 102

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200001553.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene A930018P22Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21487313 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21487320 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21487319 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21487315 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21487318 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P230142 NM_026634.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P230142 AK006944.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P230142 AK020874.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P230142 BC048438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P230142 NM_026634.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P230142 AK006944.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P230142 AK020874.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P230142 BC048438.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 597485 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P173691 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P230142 NM_026634.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P230142 AK006944.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P230142 AK020874.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P230142 BC048438.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P230142 NM_026634.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P230142 AK006944.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P230142 AK020874.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P230142 BC048438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487323 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487282 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487295 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487326 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487320 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487290 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487291 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487286 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487331 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487281 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487273 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487299 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487303 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487300 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487298 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487332 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487289 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487285 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487330 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487277 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487328 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487287 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487313 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487335 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487318 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21487280 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P173691 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P230142 NM_026634.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P230142 AK006944.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P230142 AK020874.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P230142 BC048438.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P230142 NM_026634.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P230142 AK006944.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P230142 AK020874.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P230142 BC048438.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131893 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P173691 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01709588 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01709602 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01709614 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01709582 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01709577 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21487319 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21487313 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21487315 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21487320 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P21487318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487280 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487341 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21487369 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487323 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487305 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01280133 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487316 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01709594 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487331 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01709581 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01709582 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01277040 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487303 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01277039 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487353 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487285 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487326 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01280134 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487299 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01709590 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487378 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487282 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487350 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487341 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487286 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01280145 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01983818 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487358 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487320 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487289 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487280 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01453672 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487330 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487351 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01709611 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01439549 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487328 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487335 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487318 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487307 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487288 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487275 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01983820 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487339 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487357 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487297 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487332 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01654105 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487348 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487315 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01821097 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487300 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487337 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21487294 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02181226 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474237 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474235 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474236 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10474238 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1420717_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10474234 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420717_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1420717_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68243_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 68243_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200011672.mm.1 NM_026634.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200011672.mm.1 NM_026634.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200011672.mm.1 TC0200001553.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200011673.mm.1 NM_026634.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200011673.mm.1 NM_026634.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200011673.mm.1 TC0200001553.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200011674.mm.1 NM_026634.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200011674.mm.1 NM_026634.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200011674.mm.1 TC0200001553.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200011675.mm.1 NM_026634.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200011675.mm.1 NM_026634.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200011675.mm.1 TC0200001553.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1420717_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1420717_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420717_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1420717_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420717_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1420717_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 734760 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4070041 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004070041 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2739829 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2739829 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl20535.2.1_122-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4070041 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl20535.2.1_122-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4070041 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2739829 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2739829 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl20535.2.1_122-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline