Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00519216_m1
          See other CACNG7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cacng7
          Gene Name:
          calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 7
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 3332024 - 3368222 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00519216_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cacng7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133189.3 NP_573452.3 1 - 2 196 53
          GenBank mRNA AF361349.1 - 1 - 2 196 53
          AF458899.1 - 1 - 2 196 53
          AK032173.1 - 2 - 3 308 53
          BC141277.1 - 1 - 2 234 9055889 53

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700000007.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Ion Channel Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cacng7

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          voltage-gated ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          ion transport
          calcium ion transport
          regulation of ion transmembrane transport
          calcium ion transmembrane transport
          regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity
          voltage-gated ion channel activity
          calcium channel activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117407 AF361349.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117407 AF458899.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117407 AK032173.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117407 BC141277.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117407 NM_133189.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2117400 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 661218 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 717320 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 171038 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 252406 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 788602 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 707153 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 661179 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 483857 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 3273 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 698652 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 760701 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 446831 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 206880 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 656793 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 96757 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 734697 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 88065 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 115250 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 9076 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 54738 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117400 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117407 AF361349.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117407 AF458899.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117407 AK032173.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117407 BC141277.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2117407 NM_133189.3 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P327675 AF361349.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P327675 AF458899.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P327675 AK032173.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P327675 BC141277.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P327675 NM_133189.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P09575275 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P327675 AF361349.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P327675 AF458899.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P327675 AK032173.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P327675 BC141277.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P327675 NM_133189.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P132500 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_67_P09575275 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005143 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005167 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005157 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005144 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005147 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005154 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005151 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005159 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005134 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005139 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005152 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005164 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005165 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005170 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005163 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005138 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005155 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005148 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005169 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P33005136 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10569716 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10569715 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1426336_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1439745_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10569714 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426336_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439745_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426336_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439745_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 81904_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 81904_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700000064.mm.1 TC0700000007.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700000064.mm.1 NM_133189.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700000064.mm.1 NM_133189.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700000063.mm.1 TC0700000007.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700000065.mm.1 TC0700000007.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700000065.mm.1 NM_133189.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700000065.mm.1 NM_133189.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1426336_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426336_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439745_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439745_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426336_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426336_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426336_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426336_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439745_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439745_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 753099 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4780369 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4780369 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004780369 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2599327 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2599327 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl081904.2_65-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4780369 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl081904.2_65-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4780369 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2599327 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2599327 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline