Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00520145_m1
          See other CHRNA3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Chrna3
          Gene Name:
          cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 3
          Gene Aliases:
          (a)3, A730007P14Rik, Acra-3, Acra3
          Chromosome Location:
          Chr.9: 55011343 - 55026559 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00520145_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Chrna3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_145129.2 NP_660111.2 4 - 5 526 67
          GenBank mRNA AF325346.1 - 4 - 5 396 67
          AF459029.1 - 4 - 5 499 67
          AF472588.1 - 4 - 5 428 67
          AK051730.1 - 4 - 5 530 67
          AK053497.1 - 4 - 5 454 67
          AK080415.1 - 4 - 5 527 67
          AK080475.1 - 4 - 5 527 67
          AK148786.1 - 4 - 5 498 67
          AY574262.1 - 4 - 5 361 67
          BC120597.1 - 4 - 5 397 40129520 67
          BC120599.1 - 4 - 5 397 40129522 67

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900002327.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Ion Channel Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Chrna3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ligand-gated ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          ion transport
          cation transport
          regulation of muscle contraction
          regulation of smooth muscle contraction
          signal transduction
          activation of transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
          chemical synaptic transmission
          synaptic transmission, cholinergic
          nervous system development
          locomotory behavior
          regulation of acetylcholine secretion, neurotransmission
          behavioral response to nicotine
          regulation of membrane potential
          response to drug
          regulation of dendrite morphogenesis
          protein heterooligomerization
          excitatory postsynaptic potential
          synaptic transmission involved in micturition
          cation transmembrane transport
          acetylcholine-activated cation-selective channel activity
          ion channel activity
          extracellular ligand-gated ion channel activity
          protein binding
          drug binding
          acetylcholine receptor activity
          acetylcholine binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26528975 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26528976 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26528973 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26528974 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989474 AK080415.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989474 AK041217.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1989474 NM_145129.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 115397 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 204011 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 522909 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 498057 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 859480 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 83262 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 384734 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 493783 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P147457 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P135440 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P106091 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989474 AK080415.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989474 AK041217.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1989474 NM_145129.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P203200 AK080415.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P203200 AK041217.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P203200 NM_145129.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P577705 BC120597.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P577705 BC120599.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P577705 AY574262.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P577705 AK080475.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P577705 AK053497.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528976 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528959 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528968 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528973 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528958 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528980 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528974 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528960 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528983 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528977 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528982 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26528965 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P106091 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P147457 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06796009 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P135440 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P577705 BC120597.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P577705 BC120599.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P577705 AY574262.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P577705 AK080475.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P577705 AK053497.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P203200 AK080415.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P203200 AK041217.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P203200 NM_145129.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P128660 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P106091 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P135440 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P147457 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08107786 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07479176 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07479177 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08107785 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08056080 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26528974 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26528973 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26528975 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P26528976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528914 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26528842 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528938 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07638667 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528944 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528909 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528953 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08056080 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528982 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528958 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528980 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08060729 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528968 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528972 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07494899 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08060726 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528959 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07479175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07638675 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528955 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528952 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528969 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528976 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528956 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528905 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528937 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528903 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07896464 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528983 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528943 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528960 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528900 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528907 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528936 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08128975 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07845977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528898 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528899 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528948 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528965 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26528908 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593766 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593762 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593760 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593759 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593764 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593758 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593765 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593763 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10593761 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1444368_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1452010_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1455931_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10593756 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455931_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452010_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1455931_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444368_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1444368_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1452010_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 110834_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 110834_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900019541.mm.1 NM_145129.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900019541.mm.1 NM_145129.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900019541.mm.1 TC0900002327.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1452010_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455931_at - -
          Mouse Expression Set 430 1452010_at - -
          Mouse Expression Set 430 1455931_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1444368_at - -
          Mouse Expression Set 430 1444368_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452010_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1452010_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1455931_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1455931_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452010_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1452010_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1455931_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1455931_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444368_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1444368_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 575696 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6760100 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 103990041 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006760100 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1244673 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1244673 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1237262 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00110834.2_283-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl35829.4_488-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 103990041 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6760100 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00110834.2_283-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6760100 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 103990041 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1244673 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1244673 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1237262 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline