Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00520920_m1
          See other HAUS4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Haus4
          Gene Name:
          HAUS augmin-like complex, subunit 4
          Gene Aliases:
          9430093H08Rik, AU016300, D14Ertd500e
          Chromosome Location:
          Chr.14: 54541785 - 54554361 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00520920_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Haus4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_145462.2 NP_663437.2 5 - 6 672 59
          GenBank mRNA AK079161.1 - 5 - 6 612 59
          AK079852.1 - 5 - 6 640 59
          AK087969.1 - 5 - 6 59
          BC004644.1 - 5 - 6 3157901 59
          BC011095.1 - 5 - 6 3157901 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1400002058.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Haus4

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell cycle
          mitotic nuclear division
          spindle assembly
          centrosome organization
          cell division
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29612959 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29612963 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29612960 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29612962 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29612961 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P214306 AK206840.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P214306 BC004644.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P214306 BC011095.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P214306 NM_145462.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P214306 AI642699.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P214306 AK206840.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P214306 BC004644.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P214306 BC011095.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P214306 NM_145462.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P214306 AI642699.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 940488 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 798804 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 198676 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 779772 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 269711 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 695946 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 508426 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 718767 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 184832 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 105366 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 40423 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P154321 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P105867 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P214306 AK206840.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P214306 BC004644.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P214306 BC011095.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P214306 NM_145462.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P214306 AI642699.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P214306 AK206840.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P214306 BC004644.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P214306 BC011095.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P214306 NM_145462.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P214306 AI642699.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612986 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612984 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612966 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612982 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612974 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612965 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612954 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612949 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612975 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612985 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612955 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612950 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612960 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612953 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612979 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612968 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612958 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612956 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29612962 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P154321 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08116102 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P105867 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P214306 AK206840.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P214306 BC004644.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P214306 BC011095.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P214306 NM_145462.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P214306 AI642699.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P214306 AK206840.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P214306 BC004644.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P214306 BC011095.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P214306 NM_145462.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P214306 AI642699.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P130085 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P154321 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P105867 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11573760 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11594871 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11594874 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29612960 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29612963 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29612962 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29612961 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P29612959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612976 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612906 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612995 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29612972 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612939 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612989 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612960 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612907 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11735685 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612967 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612925 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11165188 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11431940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11796172 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11387956 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612984 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612952 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612992 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11744529 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11128040 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11141328 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612945 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612917 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612934 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612946 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612980 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612999 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612930 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612943 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612998 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612916 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612896 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612993 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612900 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612938 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612972 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612956 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612975 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612919 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11226145 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29613003 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612966 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612970 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612903 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11529034 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612995 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11744531 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612898 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612954 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612957 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11226141 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11292371 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11324427 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612963 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29613002 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11419297 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612927 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612979 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612969 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612965 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612915 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612955 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612968 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612958 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612897 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11775239 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29612901 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419789 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419780 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419783 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419784 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419788 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419781 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419787 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419786 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419782 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419785 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1451103_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10419779 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451103_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451103_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 219072_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 219072_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400015477.mm.1 NM_145462.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400015477.mm.1 NM_145462.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400015477.mm.1 TC1400002058.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1451103_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451103_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97391_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 97391_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451103_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451103_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451103_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451103_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 311006 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2970373 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2970373 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002970373 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2612044 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2612044 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl45568.9.1_28-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2970373 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl45568.9.1_28-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2970373 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2612044 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2612044 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline