Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00521201_m1
          See other TMEM184C GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem184c
          Gene Name:
          transmembrane protein 184C
          Gene Aliases:
          8430433H16Rik, AI645453, AL033298, BC004056, Tmem34
          Chromosome Location:
          Chr.8: 77595978 - 77610759 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00521201_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem184c
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_145599.4 NP_663574.3 3 - 4 721 117
          GenBank mRNA AK033404.1 - 3 - 4 690 117
          AK164182.1 - 3 - 4 689 117
          BC004056.1 - 3 - 4 679 3589819 117

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800002503.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tmem184c

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25984125 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25984123 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P112482 AK164182.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P112482 BC004056.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P112482 CO433630.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P112482 NM_145599.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P112482 AK033404.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2102295 AK164182.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2102295 BC004056.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2102295 CO433630.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2102295 NM_145599.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2102295 AK033404.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 290897 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 549608 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 214946 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 523645 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 668121 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 470350 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 649608 AK018502.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 34528 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 415182 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 146129 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P171210 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2102295 AK164182.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2102295 BC004056.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2102295 CO433630.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2102295 NM_145599.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2102295 AK033404.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P112482 AK164182.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P112482 BC004056.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P112482 CO433630.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P112482 NM_145599.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P112482 AK033404.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984148 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984150 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984112 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984118 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984125 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984135 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984123 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984131 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984136 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984153 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984124 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984154 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984141 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984113 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984145 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984121 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984115 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984140 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984127 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984116 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25984151 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06562997 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P06563011 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P171210 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P499369 AK164182.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P499369 BC004056.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P499369 CO433630.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P499369 NM_145599.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P499369 AK033404.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112482 AK164182.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112482 BC004056.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112482 CO433630.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112482 NM_145599.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112482 AK033404.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P171210 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07361350 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07361358 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07361356 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07361357 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25984125 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25984123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984073 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984101 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984067 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984090 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984125 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984068 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984063 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984034 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984078 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984054 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984070 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984167 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984047 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984065 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984076 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984036 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984092 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984150 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984093 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984082 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984097 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25984153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07361360 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06840825 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984170 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984176 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984179 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984151 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984105 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984129 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07392500 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984136 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984104 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984113 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984167 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984116 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06992762 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984148 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07031224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984165 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984141 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984092 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07331962 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984103 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984180 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984188 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984133 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984088 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07057099 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984140 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984086 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984185 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07339539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984156 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984158 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984121 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984131 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984083 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984119 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07339541 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984177 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06950722 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984109 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984095 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984150 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984163 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984118 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984090 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984123 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984125 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984097 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984093 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25984181 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06864428 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579811 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579802 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579804 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579806 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579809 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579805 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579803 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579808 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579810 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579807 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579801 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10579800 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1447610_PM_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1426628_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10579799 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447610_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426628_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1426628_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1447610_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 234463_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 234463_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800019041.mm.1 NM_145599.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800019041.mm.1 NM_145599.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800019041.mm.1 TC0800002503.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1426628_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1426628_at - -
          Mouse Expression Set 430 1447610_at - -
          Mouse Expression Set 430 1447610_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426628_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1426628_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426628_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1426628_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1447610_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1447610_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 321879 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4230452 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4230452 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004230452 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1248892 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1248892 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl34623.10.1_30-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4230452 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl34623.10.1_30-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4230452 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1248892 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1248892 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl34623.10.1_30-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0