Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00523231_g1
          See other MSTO1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Msto1
          Gene Name:
          misato homolog 1 (Drosophila)
          Gene Aliases:
          BC008103, mst
          Chromosome Location:
          Chr.3: 88909616 - 88913950 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00523231_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Msto1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_144898.2 NP_659147.2 3 - 4 366 96
          GenBank mRNA AK139708.1 - 345 96
          AK163280.1 - 3 - 4 226 96
          AK167586.1 - 3 - 4 314 96
          AK170160.1 - 3 - 4 349 96
          BC008103.1 - 3 - 4 316 3966815 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300002328.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Msto1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mitochondrion organization
          mitochondrion distribution
          molecular_function
          GTPase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654043 BC108354.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654043 AK170160.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654043 AK211233.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654043 BC008103.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654043 AK166834.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654043 BC108354.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654043 AK170160.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654043 AK211233.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654043 BC008103.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_52_P654043 AK166834.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2102424 AK170160.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2102424 AK211233.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2102424 BC008103.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2102424 AK166834.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2102424 AK167586.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 229301 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 944824 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654043 BC108354.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654043 AK170160.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654043 AK211233.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654043 BC008103.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654043 AK166834.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654043 BC108354.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654043 AK170160.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654043 AK211233.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654043 BC008103.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_52_P654043 AK166834.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2102424 AK170160.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2102424 AK211233.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2102424 BC008103.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2102424 AK166834.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2102424 AK167586.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654043 BC108354.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654043 AK170160.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654043 AK211233.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654043 BC008103.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654043 AK166834.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654043 BC108354.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654043 AK170160.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654043 AK211233.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654043 BC008103.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P654043 AK166834.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P103867 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499443 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499452 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499446 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499453 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499442 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499439 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499440 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499447 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499444 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499441 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499448 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499445 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499449 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10499451 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1424577_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10499438 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424577_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1424577_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 229524_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 229524_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300017754.mm.1 NM_144898.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300017754.mm.1 NM_144898.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300017754.mm.1 TC0300002328.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300017756.mm.1 NM_144898.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300017756.mm.1 NM_144898.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300017756.mm.1 TC0300002328.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1424577_at - -
          Mouse Expression Set 430 1424577_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167683_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 167683_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424577_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1424577_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424577_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1424577_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 787300 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2030026 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002030026 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2721208 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2721208 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl21957.9.1_12-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2030026 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl21957.9.1_12-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2030026 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2721208 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2721208 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline