Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00524080_m1
          See other ZFP7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp7
          Gene Name:
          zinc finger protein 7
          Gene Aliases:
          KRAB20, KRAB7, Krox-2, Zfp-7, Zfp65, Zfp80, Zfp86-rs1, mszf73-2
          Chromosome Location:
          Chr.15: 76879217 - 76892395 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00524080_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_145916.2 NP_666021.2 3 - 4 252 76
          GenBank mRNA AK143414.1 - 2 - 3 1592 76
          AK144887.1 - 3 - 4 464 76
          AK168948.1 - 3 - 4 207 76
          BC011501.1 - 3 - 4 270 3584546 76
          BC062103.1 - 3 - 4 194 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500000612.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp7

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351004 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351003 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2105457 AK168948.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2105457 BC011501.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2105457 BC062103.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2105457 AK144887.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2105457 NM_145916.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P240594 AK168948.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P240594 BC011501.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P240594 BC062103.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P240594 AK144887.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P240594 NM_145916.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P240594 AK168948.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P240594 BC011501.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P240594 BC062103.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P240594 AK144887.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P240594 NM_145916.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 26538 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 455649 AK054483.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 442810 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 849779 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 396447 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 849176 AK016962.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 423022 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 951291 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 95531 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 57502 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P141242 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P106561 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2105457 AK168948.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2105457 BC011501.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2105457 BC062103.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2105457 AK144887.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2105457 NM_145916.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P240594 AK168948.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P240594 BC011501.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P240594 BC062103.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P240594 AK144887.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P240594 NM_145916.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P240594 AK168948.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P240594 BC011501.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P240594 BC062103.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P240594 AK144887.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P240594 NM_145916.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351011 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351009 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351003 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30351006 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P106561 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P141242 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08423625 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P662183 U29514.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P662183 AK168948.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P662183 BC011501.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P662183 BC062103.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P662183 AK144887.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P588997 BC062103.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P588997 AK143414.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P240594 AK168948.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P240594 BC011501.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P240594 BC062103.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P240594 AK144887.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P240594 NM_145916.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P240594 AK168948.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P240594 BC011501.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P240594 BC062103.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P240594 AK144887.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P240594 NM_145916.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P289204 AB010310.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P415305 U29499.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P135828 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P117694 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P141242 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P106561 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12186356 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351003 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30351004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30350973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351064 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30350963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30350968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30350978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30350982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30350984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351074 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30350966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351027 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351071 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30350965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30350997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30350962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351066 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30350971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30350959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30351069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30350977 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351001 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30350994 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351003 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351021 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12271787 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12186366 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12065163 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12186368 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351007 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351005 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351000 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30350998 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30350999 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351014 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351022 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12372068 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30351018 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12186358 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425013 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425015 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10425014 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1451323_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10425012 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451323_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1451323_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 223669_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 223669_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004493.mm.1 NM_145916.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004493.mm.1 NM_145916.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500004493.mm.1 TC1500000612.mm.1 MTA TC
          Murine Genome U74v2 Set 165741_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 165741_PM_r_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451323_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1451323_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 555855 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2640746 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002640746 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2463901 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2463901 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl47783.4_206-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2640746 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl47783.4_206-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2640746 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2463901 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2463901 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline