Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00524852_m1
          See other TRIM31 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Trim31
          Gene Name:
          tripartite motif-containing 31
          Gene Aliases:
          BC026666, HCG1, HCGI, RNF
          Chromosome Location:
          Chr.17: 36898130 - 36910217 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00524852_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Trim31
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146077.2 NP_666189.1 7 - 8 1222 79
          GenBank mRNA AK033650.1 - 7 - 8 1235 79
          BC026666.1 - 7 - 8 1222 4990292 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700000748.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Trim31

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of viral transcription
          innate immune response
          negative regulation of viral entry into host cell
          positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          regulation of viral release from host cell
          zinc ion binding
          UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate-D-alanyl-D-alanine ligase activity
          ligase activity
          ribosomal S6-glutamic acid ligase activity
          coenzyme F420-0 gamma-glutamyl ligase activity
          coenzyme F420-2 alpha-glutamyl ligase activity
          metal ion binding
          protein-glycine ligase activity
          protein-glycine ligase activity, initiating
          protein-glycine ligase activity, elongating
          tubulin-glycine ligase activity
          protein-glutamic acid ligase activity
          tubulin-glutamic acid ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P490840 AK033650.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P490840 BC026666.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P490840 NM_146077.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P490840 AK033650.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P490840 BC026666.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P490840 NM_146077.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 771178 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 515406 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 679473 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 335561 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 972800 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 501286 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 368081 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 46788 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 915926 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 15913 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P171577 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P164456 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P490840 AK033650.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P490840 BC026666.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P490840 NM_146077.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P490840 AK033650.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P490840 BC026666.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P490840 NM_146077.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P490840 AK033650.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P490840 BC026666.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P490840 NM_146077.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P490840 AK033650.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P490840 BC026666.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P490840 NM_146077.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31166137 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31166133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31166135 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31166140 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31166131 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31166134 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31166129 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31166143 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31166146 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31166138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31166142 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31166144 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P164456 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P171577 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08771748 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P490840 AK033650.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P490840 BC026666.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P490840 NM_146077.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P490840 AK033650.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P490840 BC026666.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P490840 NM_146077.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P134097 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P171577 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P164456 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13472454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166084 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166140 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166086 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166104 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166079 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166081 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166098 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166105 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166077 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166087 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166091 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166220 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166110 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166109 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166213 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166088 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166095 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31166100 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166158 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166143 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166162 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13108479 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166182 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166126 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166160 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166109 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166181 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166125 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13108477 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13490091 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166149 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166117 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166189 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166166 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166112 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166154 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166129 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166246 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166178 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13119166 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166127 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166134 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166142 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13395592 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166147 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166156 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166131 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13343356 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166124 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13108474 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166123 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166245 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166122 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166146 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166128 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166243 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166140 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166179 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166138 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166137 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166133 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166114 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166144 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166175 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13175671 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13108480 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166151 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166121 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166249 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31166153 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445054 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445060 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445056 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445055 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445059 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445058 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10445057 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425308_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10445053 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425308_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425308_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 224762_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 224762_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007549.mm.1 NM_146077.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007549.mm.1 NM_146077.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007549.mm.1 TC1700000748.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007550.mm.1 NM_146077.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007550.mm.1 NM_146077.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007550.mm.1 TC1700000748.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007551.mm.1 NM_146077.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007551.mm.1 NM_146077.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700007551.mm.1 TC1700000748.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1425308_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425308_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425308_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425308_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425308_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425308_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 323408 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 1500301 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1500301 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001500301 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1245496 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1245496 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl50743.8.1_15-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1500301 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl50743.8.1_15-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1500301 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1245496 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1245496 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline