Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00525642_s1
          See other OLFR1402 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1402
          Gene Name:
          olfactory receptor 1402
          Gene Aliases:
          MOR217-1
          Chromosome Location:
          Chr.3: 97410217 - 97411179 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00525642_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1402
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146275.1 NP_666387.1 1 58 72
          GenBank mRNA BC108951.1 - 1 58 40044401 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0300002540.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1402

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2100799 BC108951.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2100799 BC108950.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2100799 NM_146275.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P147841 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2100799 BC108951.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2100799 BC108950.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2100799 NM_146275.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P390417 BC108951.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P390417 BC108950.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P390417 NM_146275.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354350 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354355 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354358 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354346 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354352 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354340 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354359 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354357 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354361 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354360 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354344 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354345 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354354 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354342 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354334 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P22354351 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P147841 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P390417 BC108951.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P390417 BC108950.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P390417 NM_146275.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100206 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112409 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P147841 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02508318 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02508320 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02508325 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02508311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354358 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354365 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354304 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354361 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354350 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354310 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354314 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354368 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P22354398 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354334 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02480584 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354371 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354330 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354355 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354332 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354321 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03128698 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354354 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354365 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354343 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354336 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354378 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354374 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354360 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354356 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354340 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03002968 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02508320 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354357 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02505131 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02508324 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354318 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354362 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354327 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354364 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354324 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354317 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02508315 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02480590 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354359 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354323 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354350 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354337 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02839510 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354352 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354372 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354344 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354328 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P22354368 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10500444 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10500443 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300019802.mm.1 NM_146275.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300019802.mm.1 NM_146275.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0300019802.mm.1 TC0300002540.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 365406 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6450315 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006450315 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1257769 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1257769 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl11783.1.1_330-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6450315 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl11783.1.1_330-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6450315 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1257769 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1257769 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl11783.1.1_330-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0