Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00525717_s1
          See other OLFR846 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr846
          Gene Name:
          olfactory receptor 846
          Gene Aliases:
          MOR149-3
          Chromosome Location:
          Chr.9: 19360415 - 19361356 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00525717_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr846
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146282.2 NP_666394.1 1 759 81
          GenBank mRNA BC134375.1 - 1 760 40135046 81

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900001816.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr846

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069689 NM_146282.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2069689 BC134375.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1969640 NM_146282.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1969640 BC134375.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P129146 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069689 NM_146282.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2069689 BC134375.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1969640 NM_146282.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1969640 BC134375.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P269356 NM_146282.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P269356 BC134375.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339745 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339783 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339757 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339797 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339773 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339766 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339791 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339770 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339778 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339767 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339798 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339747 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339758 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339795 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339764 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339790 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339762 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339793 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339776 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339759 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339761 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339751 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26339755 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P129146 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P269356 NM_146282.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P269356 BC134375.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P102512 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P116722 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P129146 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07743771 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07743761 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07743776 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07743750 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07743755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26339781 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339803 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339787 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339762 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339740 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07618173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339774 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339768 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339801 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339807 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339732 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339742 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339799 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339745 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339800 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339764 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339758 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339785 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339733 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339755 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339731 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339797 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339772 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339805 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339791 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339798 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339770 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339747 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339790 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339751 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339795 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339735 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339761 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339783 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339793 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339741 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339781 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339767 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339763 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339776 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339806 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339757 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339759 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339778 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339737 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339766 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339773 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26339738 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591191 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10591190 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900015229.mm.1 NM_146282.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900015229.mm.1 NM_146282.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900015229.mm.1 TC0900001816.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 599688 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6760097 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6760097 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006760097 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1229446 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1229446 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl36179.1.1_184-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6760097 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl36179.1.1_184-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6760097 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1229446 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1229446 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline