Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00526056_s1
          See other OLFR1232 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1232
          Gene Name:
          olfactory receptor 1232
          Gene Aliases:
          MOR233-18
          Chromosome Location:
          Chr.2: 89325243 - 89326178 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00526056_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1232
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146323.1 NP_666435.1 1 842 141

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200004053.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1232

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P502492 NM_146323.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P502492 NM_146323.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P135953 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P502492 NM_146323.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P502492 NM_146323.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P502492 NM_146323.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P502492 NM_146323.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P135953 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P502492 NM_146323.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P502492 NM_146323.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107954 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P135953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413428 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413478 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413443 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413465 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413452 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413470 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413484 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413420 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413426 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413487 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413414 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413482 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413461 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01757911 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02262904 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413495 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413441 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413490 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413492 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413459 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413439 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413478 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01989430 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413465 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413435 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413468 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413470 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413430 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413493 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413447 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02262907 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01757914 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413444 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413427 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413489 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413452 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413480 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413437 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413423 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413485 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413469 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413440 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413454 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413487 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413443 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413426 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413474 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413463 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413499 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413472 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413428 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02262908 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413431 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413497 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413432 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413476 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484812 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484811 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034038.mm.1 NM_146323.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034038.mm.1 NM_146323.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034038.mm.1 TC0200004053.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 485702 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5720026 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5720026 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005720026 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2762480 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2762480 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4282.1.1_58-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5720026 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4282.1.1_58-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5720026 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2762480 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2762480 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline