Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00526165_s1
          See other OLFR1396 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1396
          Gene Name:
          olfactory receptor 1396
          Gene Aliases:
          MOR276-2
          Chromosome Location:
          Chr.11: 49111505 - 49119817 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00526165_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1396
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146337.1 NP_666449.1 1 460 60
          GenBank mRNA BC110470.1 - 1 457 40044195 60
          BC110471.1 - 1 460 40044201 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100002653.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1396

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1963234 BC110471.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1963234 NM_146337.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1963234 BC110470.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P110403 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1963234 BC110471.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1963234 NM_146337.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1963234 BC110470.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P470947 BC110471.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P470947 NM_146337.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P470947 BC110470.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27781387 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27781399 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27781395 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27781378 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27781392 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27781400 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27781390 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27781397 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27781386 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27781391 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27781376 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27781377 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27781382 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27781394 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27781380 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27781384 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P470947 BC110471.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P470947 NM_146337.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P470947 BC110470.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104902 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09609617 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09453961 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09285408 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09453968 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09194634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27781400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27781382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27781380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27781387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27781404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27781391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27781377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27781376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27781390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27781392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27781399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27781403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27781397 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27781394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27781384 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27781386 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09647230 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27781377 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09647234 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27781386 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27781384 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27781391 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27781404 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27781397 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27781387 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27781403 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27781402 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27781395 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27781390 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09206546 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27781392 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09453960 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09453951 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27781380 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27781394 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10385541 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10385540 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100024237.mm.1 NM_146337.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100024237.mm.1 NM_146337.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100024237.mm.1 TC1100002653.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 466478 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4050133 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004050133 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1244707 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1244707 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl40284.3.11_39-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4050133 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl40284.3.11_39-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4050133 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1244707 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2965854 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1244707 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2965854 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-wfblv:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0