Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00526244_s1
          See other OLFR397 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr397
          Gene Name:
          olfactory receptor 397
          Gene Aliases:
          MOR135-28
          Chromosome Location:
          Chr.11: 73964610 - 73965557 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00526244_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Olfr397
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146346.1 NP_666458.1 1 851 116
          GenBank mRNA BC120574.1 - 1 931 40129497 116
          BC125526.1 - 1 931 40130041 116

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100001032.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr397

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2001408 BC120574.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2001408 BC125526.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2001408 NM_146346.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2029915 BC120574.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2029915 BC125526.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2029915 NM_146346.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P175424 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2029915 BC120574.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2029915 BC125526.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2029915 NM_146346.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2001408 BC120574.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2001408 BC125526.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2001408 NM_146346.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P352636 BC120574.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P352636 BC125526.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P352636 NM_146346.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918637 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918629 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918665 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918667 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918671 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918646 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918635 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918632 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918654 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918628 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918677 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918640 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918642 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918651 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918658 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918645 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918676 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918649 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918666 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918653 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918638 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918627 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918655 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918674 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918639 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918668 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918669 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918673 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918661 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918657 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918678 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918630 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P175424 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352636 BC120574.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352636 BC125526.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P352636 NM_146346.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100981 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P175424 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09295403 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09295400 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09061777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918685 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918640 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918636 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918619 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09061778 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918633 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918640 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918636 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918612 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918671 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918655 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918666 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09061772 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918667 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918632 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918647 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918646 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918642 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918679 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09447957 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918668 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918629 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918669 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918621 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918638 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918659 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918625 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918651 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918687 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918676 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918661 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918653 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918665 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918689 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918628 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09694290 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918627 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918626 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918673 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918645 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918683 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918685 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918635 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918677 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918617 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918620 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10378419 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10378418 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10378417 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100009359.mm.1 TC1100001032.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 418060 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4200451 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4200451 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004200451 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1214925 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1214925 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl14049.1.1_12-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4200451 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl14049.1.1_12-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4200451 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1214925 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1214925 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0