Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00526281_s1
          See other OLFR1123 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1123
          Gene Name:
          olfactory receptor 1123
          Gene Aliases:
          MOR264-17
          Chromosome Location:
          Chr.2: 87418050 - 87419021 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00526281_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1123
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146350.2 NP_666462.2 1 752 112

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200001291.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1123

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2101137 NM_146350.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P144478 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2101137 NM_146350.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P259201 NM_146350.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405861 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405866 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405875 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405838 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405878 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405876 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405847 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405869 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405858 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405872 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405867 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405871 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405853 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405836 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405880 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405864 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405851 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405862 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405870 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405849 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405842 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405852 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405863 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405854 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405877 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405856 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405873 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405841 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405845 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405848 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405879 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21405865 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P144478 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P259201 NM_146350.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P138698 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P144478 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01966957 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02235699 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01966965 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01966954 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01966966 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02235696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405901 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405881 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405873 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405848 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405883 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21405865 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405839 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405845 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405877 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405835 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405883 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405853 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01194519 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405847 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405833 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405861 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405863 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01367077 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405871 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405886 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405852 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405865 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405842 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405873 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405885 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405890 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405878 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405869 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405848 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405875 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405864 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405888 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405849 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02107629 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01194518 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405830 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405867 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405866 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405858 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405838 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405879 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405836 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405880 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405870 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405856 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405841 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21405872 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473538 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473537 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010039.mm.1 NM_146350.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010039.mm.1 NM_146350.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010039.mm.1 TC0200001291.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 325249 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4480056 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004480056 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1235323 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1235323 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4913.1.1_240-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4480056 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4913.1.1_240-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4480056 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1235323 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1235323 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0