Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00526398_s1
          See other OLFR731 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr731
          Gene Name:
          olfactory receptor 731
          Gene Aliases:
          MOR246-5
          Chromosome Location:
          Chr.14: 50237903 - 50238883 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00526398_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Olfr731
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146363.2 NP_666475.2 1 842 120

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1400001978.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr731

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2033735 NM_146363.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P131100 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2033735 NM_146363.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P213129 NM_146363.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596780 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596810 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596802 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596775 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596798 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596800 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596793 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596762 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596808 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596813 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596788 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596771 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596803 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596766 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596805 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596773 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596786 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596806 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596790 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596811 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596768 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P29596804 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P131100 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P213129 NM_146363.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P112410 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P131100 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11648662 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11648634 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11648623 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11648656 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11648666 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11648658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P29596821 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596821 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596824 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596751 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11648622 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596766 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596808 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596814 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596813 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596752 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596818 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596763 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11648633 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596780 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596794 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596811 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596758 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596768 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596765 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596746 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596775 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596785 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596816 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596789 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11648648 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596773 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596784 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596810 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596812 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596803 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596753 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596755 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596793 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596777 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596796 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596747 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596788 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596749 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596762 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596802 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596792 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596750 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596804 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596757 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596760 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596782 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596806 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596786 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596805 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11203188 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596798 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596756 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P29596790 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10419447 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10419446 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400014832.mm.1 NM_146363.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400014832.mm.1 NM_146363.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1400014832.mm.1 TC1400001978.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 876126 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 130239 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 130239 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000130239 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1237599 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1237599 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl2039.1.1_58-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 130239 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl2039.1.1_58-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 130239 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1237599 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1237599 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0