Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00526537_s1
          See other OLFR654 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr654
          Gene Name:
          olfactory receptor 654
          Gene Aliases:
          MOR38-2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 104579492 - 104588880 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00526537_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr654
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146379.1 NP_666491.1 1 449 85
          GenBank mRNA BC125556.1 - 1 485 40130071 85
          BC125558.1 - 1 485 40130073 85

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700001526.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr654

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1965263 NM_146379.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1965263 BC125556.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1965263 BC125558.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 729209 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P121075 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1965263 NM_146379.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1965263 BC125556.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1965263 BC125558.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P290050 NM_146379.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P290050 BC125556.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P290050 BC125558.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P121075 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P290050 NM_146379.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P290050 BC125556.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P290050 BC125558.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100001 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P121075 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388688 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388687 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388672 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388663 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388697 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388674 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388651 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388694 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388704 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388674 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388643 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388691 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388695 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388638 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388685 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05969093 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388665 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388712 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388644 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388703 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388702 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388677 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388651 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388646 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388708 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388706 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388679 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388660 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388697 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06240463 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388676 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388714 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388645 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388688 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388656 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388648 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388682 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388655 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388663 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388672 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388707 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388701 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388699 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388642 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388681 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388684 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06532245 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388675 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388711 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388669 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388667 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388658 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388687 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388657 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388639 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388680 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555878 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10555877 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012896.mm.1 TC0700001526.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012896.mm.1 NM_146379.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012896.mm.1 NM_146379.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012895.mm.1 TC0700001526.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 488447 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2650176 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002650176 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1239170 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1239170 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl32253.1.52_233-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2650176 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl32253.1.52_233-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2650176 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2695724 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2695724 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0