Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00526553_s1
          See other OLFR593 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr593
          Gene Name:
          olfactory receptor 593
          Gene Aliases:
          MOR24-2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 103211862 - 103212845 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00526553_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr593
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146380.1 NP_666492.1 1 896 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700001484.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr593

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057020 NM_146380.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P119308 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057020 NM_146380.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P450199 NM_146380.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P119308 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P450199 NM_146380.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P125610 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P119308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382459 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382536 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382505 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382521 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382468 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382462 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382516 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382511 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382457 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382515 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382520 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382455 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382507 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382534 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382467 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382448 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382472 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382474 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382475 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382519 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382528 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382512 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382485 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382495 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382526 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382470 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382473 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382457 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382454 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382469 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05923761 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382466 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382477 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382462 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382452 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06624713 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382464 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382485 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382476 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05923760 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382463 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382456 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05923746 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382451 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382470 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382455 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382459 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382467 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555774 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10555773 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012734.mm.1 TC0700001484.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012734.mm.1 NM_146380.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012734.mm.1 NM_146380.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 403199 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1740692 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001740692 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1243178 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1243178 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl9398.1.1_318-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1740692 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl9398.1.1_318-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1740692 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1243178 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1243178 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline