Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00526565_s1
          See other OLFR461 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr461
          Gene Name:
          olfactory receptor 461
          Gene Aliases:
          MOR120-3
          Chromosome Location:
          Chr.6: 40544036 - 40544977 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00526565_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr461
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146382.1 NP_666494.1 1 351 107
          GenBank mRNA BC111832.1 - 1 350 107
          BC143037.1 - 1 351 40042146 107

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0600002141.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr461

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261276 NM_146382.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261276 BC111832.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261276 BC143037.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261276 NM_146382.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261276 BC111832.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P261276 BC143037.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261276 NM_146382.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261276 BC111832.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261276 BC143037.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261276 NM_146382.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261276 BC111832.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P261276 BC143037.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261276 NM_146382.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261276 BC111832.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261276 BC143037.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261276 NM_146382.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261276 BC111832.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P261276 BC143037.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389423 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389403 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389434 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389419 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389402 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389411 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389432 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389413 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389424 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389418 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389415 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389429 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389427 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389412 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389421 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389408 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389425 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389414 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389422 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389430 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389409 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24389406 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261276 NM_146382.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261276 BC111832.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261276 BC143037.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261276 NM_146382.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261276 BC111832.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P261276 BC143037.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389424 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389406 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389409 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389435 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389437 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389411 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389440 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389400 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24389427 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389406 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389403 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389418 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389399 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389430 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389432 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389429 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389400 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389411 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389396 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389419 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389424 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389413 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389423 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389425 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389409 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389401 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389422 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389415 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389427 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389421 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P24389434 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10544272 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10544271 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600016901.mm.1 TC0600002141.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600016901.mm.1 NM_146382.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0600016901.mm.1 NM_146382.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 352550 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6420465 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6420465 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006420465 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2635145 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2635145 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0258380.1_41-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6420465 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0258380.1_41-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6420465 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2635145 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2635145 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0