Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00526707_s1
          See other OLFR866 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr866
          Gene Name:
          olfactory receptor 866
          Gene Aliases:
          MOR145-5
          Chromosome Location:
          Chr.9: 20026959 - 20028035 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00526707_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Olfr866
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146558.2 NP_666769.1 1 657 76
          GenBank mRNA BC119369.1 - 1 657 8734118 76
          BC137762.1 - 1 657 8860781 76

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr866

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2174876 NM_146558.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2174876 BC119369.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2174876 BC137762.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P101173 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2174876 NM_146558.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2174876 BC119369.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2174876 BC137762.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P250088 NM_146558.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P250088 BC119369.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P250088 BC137762.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341545 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341559 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341550 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341542 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341541 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341555 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341518 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341556 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341537 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341527 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341525 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341526 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341538 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341567 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341562 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341532 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341522 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341552 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341516 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341547 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341540 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341531 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341535 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341520 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341523 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341528 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341561 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341568 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341549 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341566 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341565 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26341533 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P101173 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P250088 NM_146558.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P250088 BC119369.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P250088 BC137762.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P124129 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110013 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P101173 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08137615 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08137599 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08137609 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08137628 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08137614 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08137607 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08137611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341514 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341535 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341527 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341559 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341493 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341545 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341523 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341502 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341556 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341566 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341547 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341518 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341525 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341575 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341537 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341532 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341533 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341531 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341571 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341586 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341540 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341522 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341538 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26341520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341547 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341510 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341542 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08046999 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08011716 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341532 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341537 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341508 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341511 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341575 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341559 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341577 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341567 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341566 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341563 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341576 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07564316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08116790 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341557 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341518 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341517 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341573 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341502 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341545 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341533 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07669932 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341578 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341500 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341561 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341540 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341571 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341514 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341549 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08046997 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341506 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341568 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07669935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341515 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341523 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341526 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341552 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341531 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341541 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341574 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341504 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07624971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341493 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26341580 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591211 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591212 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10591213 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10591210 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 702816 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 540300 AK018267.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 540300 AK088795.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000540300 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2715690 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2715690 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl6686.1.1_12-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 540300 AK018267.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 540300 AK088795.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl6686.1.1_12-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 540300 AK018267.1 genbank_mrna_mouse
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 540300 AK088795.1 genbank_mrna_mouse
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2715690 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2715690 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0