Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00527213_s1
          See other OLFR398 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr398
          Gene Name:
          olfactory receptor 398
          Gene Aliases:
          MOR157-1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 73983662 - 73984606 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00527213_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr398
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146710.1 NP_666921.1 1 254 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100003183.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr398

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1959333 NM_146710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2052175 NM_146710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P128143 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1959333 NM_146710.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2052175 NM_146710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P202862 NM_146710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918719 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918716 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918741 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918759 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918761 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918711 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918728 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918721 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918718 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918743 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918717 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918725 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918757 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918731 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918748 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918723 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918744 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918715 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918713 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918768 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918750 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918756 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918762 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918738 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918745 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918726 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P128143 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P202862 NM_146710.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P103592 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P128143 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09594817 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09594827 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09594814 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09594819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918728 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918698 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918731 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918744 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918763 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09329637 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918757 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918743 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918777 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09594802 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918738 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918712 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09156173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918746 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918762 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918723 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918750 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918726 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918736 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09628414 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09594821 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918699 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918702 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918694 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918719 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09598160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918741 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918692 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918725 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918710 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918705 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918772 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918770 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09628413 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918768 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918771 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918745 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918731 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09594818 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918711 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918693 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918765 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918698 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918721 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918774 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918739 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918707 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918769 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918715 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918759 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918713 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918703 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918728 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388297 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10388296 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029377.mm.1 NM_146710.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029377.mm.1 NM_146710.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029377.mm.1 TC1100003183.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 882544 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6020138 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6020138 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006020138 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2655832 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2655832 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl13059.1.1_79-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6020138 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl13059.1.1_79-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6020138 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2655832 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2655832 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0