Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00527257_s1
          See other OLFR419 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr419
          Gene Name:
          olfactory receptor 419
          Gene Aliases:
          MOR267-6
          Chromosome Location:
          Chr.1: 174249889 - 174250976 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00527257_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr419
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146715.2 NP_666926.2 1 902 76
          GenBank mRNA BC119050.1 - 1 902 8733799 76
          BC119052.1 - 1 902 8733801 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100003601.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr419

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1986674 BC119052.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1986674 BC119050.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1986674 NM_146715.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 879975 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P135453 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1986674 BC119052.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1986674 BC119050.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1986674 NM_146715.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P154295 BC119052.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P154295 BC119050.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P154295 NM_146715.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841786 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841778 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841793 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841775 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841788 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841771 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841795 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841767 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841780 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841769 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841776 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841770 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20841779 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P135453 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P154295 BC119052.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P154295 BC119050.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P154295 NM_146715.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P101175 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P135453 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00245220 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00767900 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00245222 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00245230 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00245208 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00245212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841769 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20841770 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841774 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841770 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00245226 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841772 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841792 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841782 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841769 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841776 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841771 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00245216 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841789 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841780 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00896124 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841785 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841784 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841788 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00767899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841795 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841775 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841781 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841778 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20841786 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10360414 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10360413 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10360412 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100029616.mm.1 NM_146715.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100029616.mm.1 NM_146715.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100029616.mm.1 TC0100003601.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 538484 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3940039 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3940039 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003940039 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2751611 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2751611 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl13356.1.1_82-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3940039 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl13356.1.1_82-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3940039 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2751611 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2751611 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline