Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00527372_s1
          See other OLFR1095 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1095
          Gene Name:
          olfactory receptor 1095
          Gene Aliases:
          MOR179-1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 86850770 - 86854320 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00527372_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1095
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146730.2 NP_666941.2 1 158 127

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003958.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1095

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P100442 NM_146730.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P100442 NM_146730.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P424290 NM_181818.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P424290 NM_181818.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P424290 NM_181818.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P424290 NM_181818.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403867 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403849 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21403848 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403846 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403813 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403831 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403838 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403864 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403865 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403844 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403858 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403812 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403826 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403849 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403854 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403859 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02262802 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403856 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403842 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403814 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403815 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403861 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403855 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403840 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403868 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403835 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01425060 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403828 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403848 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403834 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21403860 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484635 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484634 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033811.mm.1 NM_146730.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033811.mm.1 NM_146730.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033811.mm.1 TC0200003958.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6350193 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006350193 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1251629 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1251629 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl00258725.1_101-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6350193 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl00258725.1_101-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6350193 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1251629 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1251629 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0