Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00527384_s1
          See other OLFR599 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr599
          Gene Name:
          olfactory receptor 599
          Gene Aliases:
          MOR23-1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 103338056 - 103339003 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00527384_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr599
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146731.1 NP_666942.1 1 455 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700001491.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr599

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P219888 NM_146731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P219888 NM_146731.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 56470 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P147126 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P219888 NM_146731.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P219888 NM_146731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P219888 NM_146731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P219888 NM_146731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P147126 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P219888 NM_146731.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P219888 NM_146731.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104203 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P147126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382903 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382899 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382917 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382919 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382909 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382916 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382879 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382912 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382907 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382904 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382902 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382894 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382919 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382940 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382905 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382934 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06022964 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382909 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382926 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382893 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382900 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382925 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382930 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382907 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382917 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382923 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382910 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06412192 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382927 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382920 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382937 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06297895 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382933 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382936 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382915 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382891 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382931 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382912 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382899 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382942 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382916 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382903 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555788 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10555787 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012747.mm.1 TC0700001491.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012747.mm.1 NM_146731.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012747.mm.1 NM_146731.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 405270 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5700040 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005700040 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2606043 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2606043 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl9394.1.1_85-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5700040 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl9394.1.1_85-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5700040 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2606043 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2606043 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0