Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00527738_s1
          See other OLFR1176 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1176
          Gene Name:
          olfactory receptor 1176
          Gene Aliases:
          MOR174-5
          Chromosome Location:
          Chr.2: 88339567 - 88340514 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00527738_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 2,694.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          2694.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Olfr1176
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146771.1 NP_666982.1 1 742 89
          GenBank mRNA BC127992.1 - 1 746 40135702 89

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200001317.mm.1
          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300001067.rn

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1176

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134785 NM_146771.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134785 BC127992.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134785 NM_146771.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P134785 BC127992.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118924 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134785 NM_146771.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134785 BC127992.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134785 NM_146771.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P134785 BC127992.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P134785 NM_146771.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P134785 BC127992.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P134785 NM_146771.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P134785 BC127992.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409369 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409371 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409392 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409340 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409399 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409398 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409337 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409401 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409378 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409390 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409380 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409355 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409342 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409344 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409396 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409357 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409389 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409382 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409385 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409345 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409386 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409351 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409347 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409376 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409338 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409394 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409353 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409383 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409395 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409358 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409373 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409388 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409375 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409367 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409359 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409362 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21409364 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P118924 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134785 NM_146771.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134785 BC127992.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134785 NM_146771.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P134785 BC127992.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104384 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P118924 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01183094 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01183093 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01183087 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01183074 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01183083 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409441 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409328 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409421 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409331 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409369 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409432 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409430 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409427 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409371 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409423 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409418 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409338 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409422 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409313 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409429 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409330 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409319 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409439 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409376 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409417 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409382 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409395 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409438 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409436 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409425 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21409362 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01878353 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409427 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409362 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409438 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409439 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409436 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409378 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409396 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409403 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409383 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409392 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409435 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409432 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409430 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409345 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409398 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409408 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409418 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409412 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409390 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409375 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409351 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409340 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01188483 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409323 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409380 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409357 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409324 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409322 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409414 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409364 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409342 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409416 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409335 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409359 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01183097 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409371 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409376 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01413195 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409410 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409429 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409353 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409348 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409425 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409330 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409434 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01878348 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409358 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01708892 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01413192 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01188486 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409417 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409344 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409331 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409349 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409404 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409421 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409405 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01183088 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409395 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409337 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01183075 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409347 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409382 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409399 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409338 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409420 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409373 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409321 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21409341 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473589 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473588 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010095.mm.1 NM_146771.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010095.mm.1 NM_146771.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200010095.mm.1 TC0200001317.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 456596 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 70593 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 70593 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000070593 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2636022 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2636022 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4903.1.1_222-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 70593 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4903.1.1_222-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 70593 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2636022 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2636022 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline