Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00527777_s1
          See other OLFR821 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr821
          Gene Name:
          olfactory receptor 821
          Gene Aliases:
          MOR109-1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 130030390 - 130034560 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00527777_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr821
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146776.1 NP_666987.1 1 248 108

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000001658.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr821

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P324975 NM_146776.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P324975 NM_146776.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P133635 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P324975 NM_146776.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P324975 NM_146776.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P324975 NM_146776.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P324975 NM_146776.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548180 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548131 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548142 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548184 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548182 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548169 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548174 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548130 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548141 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548132 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548128 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548175 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548166 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548149 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548145 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548158 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548151 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548173 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548154 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548177 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548165 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548157 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548161 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548178 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548125 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548137 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548155 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548176 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548135 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548148 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548172 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548179 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548159 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27548153 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P133635 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324975 NM_146776.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P324975 NM_146776.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P137886 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P133635 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08217055 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08217052 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08217053 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08217068 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08217056 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08217044 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08217061 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P08217069 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548118 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548185 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548124 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548131 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548127 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27548174 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548176 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548128 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548159 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548124 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548177 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548116 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548133 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548165 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548166 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548145 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548180 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548157 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548132 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548148 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548179 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548139 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548174 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548125 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548153 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548173 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08919408 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548131 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548141 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548118 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548138 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548130 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548155 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548182 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548151 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548161 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548135 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548169 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548185 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548121 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548158 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548127 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548143 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27548123 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10367529 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10367528 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000012060.mm.1 NM_146776.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000012060.mm.1 NM_146776.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000012060.mm.1 TC1000001658.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 375204 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 2120687 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2120687 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002120687 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2600069 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2600069 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl5597.1.1_89-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2120687 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl5597.1.1_89-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2120687 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2870513 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2870513 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline