Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00528043_s1
          See other OLFR1240 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1240
          Gene Name:
          olfactory receptor 1240
          Gene Aliases:
          MOR231-8
          Chromosome Location:
          Chr.2: 89439270 - 89440343 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00528043_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1240
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146808.2 NP_667019.1 1 509 74
          GenBank mRNA BC137782.1 - 1 509 8860801 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200004059.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1240

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2169868 NM_146808.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2169868 BC137782.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 6398 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 586753 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 135917 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P108996 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2169868 NM_146808.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2169868 BC137782.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P116725 NM_146808.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P116725 BC137782.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P108996 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P116725 NM_146808.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P116725 BC137782.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P113396 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P108996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413855 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413857 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413827 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21413861 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413817 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413813 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413815 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413812 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413831 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413843 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413853 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413844 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413846 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413838 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413859 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413829 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413839 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01585476 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413855 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413842 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413836 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413840 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413835 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01275277 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413857 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413848 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01585475 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01275272 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01585479 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01585496 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01585484 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413827 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21413847 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484823 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484822 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034057.mm.1 NM_146808.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034057.mm.1 NM_146808.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034057.mm.1 TC0200004059.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034056.mm.1 NM_146808.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034056.mm.1 NM_146808.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200034056.mm.1 TC0200004059.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 492318 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4120167 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 106350068 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4120167 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004120167 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2711999 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1222635 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2711999 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_22129238-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4277.1.1_303-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 106350068 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4120167 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4277.1.1_303-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4120167 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 106350068 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2711999 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2711999 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0