Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00528090_s1
          See other OLFR651 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr651
          Gene Name:
          olfactory receptor 651
          Gene Aliases:
          MOR31-11
          Chromosome Location:
          Chr.7: 104552884 - 104553952 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00528090_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr651
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146813.2 NP_667024.1 1 897 97
          GenBank mRNA AB053160.1 - 1 860 97
          BC119323.1 - 1 897 8734072 97

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700001523.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr651

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1952960 NM_146813.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1952960 AB053160.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1952960 BC119323.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P102096 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1952960 NM_146813.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1952960 AB053160.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1952960 BC119323.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P183314 NM_146813.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P183314 AB053160.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P183314 BC119323.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P102096 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P183314 NM_146813.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P183314 AB053160.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P183314 BC119323.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P110469 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P102096 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388463 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388497 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388466 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388486 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388549 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388503 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388564 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388482 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388500 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388501 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388499 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388504 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388476 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388510 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388481 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388461 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388492 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388506 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388496 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388557 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388480 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388469 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388473 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388471 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388508 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388542 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388490 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388509 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388489 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388563 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05947667 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388482 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388473 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06295280 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388481 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388464 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388461 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06295291 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388471 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388497 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05947664 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388468 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388489 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06295267 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388496 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388500 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388492 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388510 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388469 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388508 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06295282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388476 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388466 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05947671 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388504 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06127827 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555872 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555871 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10555870 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012889.mm.1 NM_146813.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012889.mm.1 NM_146813.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012889.mm.1 TC0700001523.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 838120 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6840736 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6840736 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006840736 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1230824 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1230824 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl32255.1.1_77-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6840736 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl32255.1.1_77-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6840736 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1230824 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1230824 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline