Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00528111_s1
          See other OLFR923 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr923
          Gene Name:
          olfactory receptor 923
          Gene Aliases:
          MOR164-2
          Chromosome Location:
          Chr.9: 38827615 - 38828682 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00528111_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr923
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146816.2 NP_667027.2 1 134 64
          GenBank mRNA BC132247.1 - 1 134 40130524 64
          BC132249.1 - 1 134 40130526 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0900000418.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr923

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2138475 NM_146816.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2138475 BC132247.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2138475 BC132249.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P171764 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2138475 NM_146816.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2138475 BC132247.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2138475 BC132249.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P434397 NM_146816.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P434397 BC132247.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P434397 BC132249.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436251 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436261 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436258 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436254 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436256 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436240 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436213 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436263 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436229 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436239 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436210 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436223 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436248 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436226 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436231 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436233 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436237 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436247 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436252 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436208 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436242 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436207 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436227 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436232 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436211 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436220 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436221 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436224 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436241 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436235 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436250 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436259 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P26436255 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P171764 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P434397 NM_146816.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P434397 BC132247.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P434397 BC132249.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109842 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P171764 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07490192 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07518119 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07518137 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07518121 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07518132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436240 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436187 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436210 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436261 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436213 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436203 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26436256 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436255 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436188 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436226 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436193 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436263 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436194 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436235 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436203 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436208 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436242 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436241 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436205 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436277 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436256 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436220 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436258 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436213 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436211 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07518127 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07739183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07518124 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436199 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436261 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436191 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436244 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436207 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436252 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08006229 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436196 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436229 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436266 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436250 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436251 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436198 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436201 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436240 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436222 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436223 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436239 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436268 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436271 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436190 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436233 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436237 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07513125 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436259 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436232 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436227 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436197 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436231 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436210 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436247 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436267 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436274 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26436273 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10584467 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10584466 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002866.mm.1 NM_146816.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002866.mm.1 NM_146816.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0900002866.mm.1 TC0900000418.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 880584 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3780017 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003780017 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2594699 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2594699 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl37083.1.19_90-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3780017 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl37083.1.19_90-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3780017 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2594699 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2594699 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0