Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00528148_s1
          See other OLFR655 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr655
          Gene Name:
          olfactory receptor 655
          Gene Aliases:
          MOR38-1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 104596253 - 104597179 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00528148_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr655
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146820.2 NP_667031.2 1 52 68
          GenBank mRNA BC114416.1 - 1 51 40040785 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700003951.mm.1

          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the BC114416.1 transcripts.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr655

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2041559 NM_146820.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2041559 BC114416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P126547 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2041559 NM_146820.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2041559 BC114416.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P140263 NM_146820.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388770 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388754 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388750 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388783 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388757 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388755 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388780 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388751 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388743 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388761 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388764 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388769 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388767 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388753 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388747 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388740 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388759 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388741 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388775 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388748 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388773 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388738 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25388784 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P126547 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P140263 NM_146820.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P117560 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P126547 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06081064 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06519857 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06081049 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06519854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388681 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388764 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388719 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388682 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388730 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388804 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388694 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388711 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25388697 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388763 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388751 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05936982 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388743 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388754 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388739 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388787 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388775 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388765 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388750 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388725 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388770 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388767 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388734 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388746 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06126845 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06439751 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388759 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388720 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388761 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388741 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388785 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388755 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388774 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388780 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388781 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388794 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06563680 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388764 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388727 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388757 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388783 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388792 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388766 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388778 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388772 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388769 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388719 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388735 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388730 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388738 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388790 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25388721 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06439747 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06081052 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566378 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566377 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033012.mm.1 NM_146820.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033012.mm.1 NM_146820.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033012.mm.1 TC0700003951.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 715303 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 360114 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000360114 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2729333 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2729333 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl30900.1.175_144-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 360114 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl30900.1.175_144-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 360114 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2729333 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2729333 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0