Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00528289_s1
          See other OLFR1132 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1132
          Gene Name:
          olfactory receptor 1132
          Gene Aliases:
          MOR177-1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 87634819 - 87635745 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00528289_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1132
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146836.1 NP_667047.1 1 47 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003987.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1132

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2072671 NM_146836.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2072671 NM_146836.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P277805 NM_146836.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406683 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406692 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406668 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406708 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406706 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406700 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406698 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406669 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406709 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406676 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406671 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406689 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406675 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406685 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406670 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406673 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406691 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406695 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406665 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406680 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406693 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406702 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406687 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21406667 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P277805 NM_146836.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111730 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P137693 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01824798 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01824797 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02017455 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02017447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406668 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406669 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406617 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406714 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406612 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406721 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406645 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406712 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406667 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406660 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406691 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406695 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406726 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406618 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406693 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406665 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406673 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21406716 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406655 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406676 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406683 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406685 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406668 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406702 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406706 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406710 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406673 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406716 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406689 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406720 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406665 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406691 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406713 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02017455 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406726 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406715 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406721 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406727 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406693 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01493304 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406671 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01233753 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406687 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406712 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406680 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406700 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01210736 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406695 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406667 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406692 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406657 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406724 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406704 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406660 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406688 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406679 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406664 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406699 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406661 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406663 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406725 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406714 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406659 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21406719 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484680 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484679 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033876.mm.1 NM_146836.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033876.mm.1 NM_146836.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033876.mm.1 TC0200003987.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 409083 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2510750 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002510750 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2748817 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2748817 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4310.1.1_260-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2510750 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4310.1.1_260-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2510750 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2748817 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2748817 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline