Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00528397_s1
          See other OLFR1161 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1161
          Gene Name:
          olfactory receptor 1161
          Gene Aliases:
          MOR174-2
          Chromosome Location:
          Chr.2: 88024702 - 88025713 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00528397_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1161
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146848.2 NP_667059.2 1 731 80
          GenBank mRNA BC131999.1 - 1 731 40130276 80
          BC132001.1 - 1 731 40130278 80

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1161

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348217 BC132001.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348217 NM_146848.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348217 BC131999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348217 BC132001.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348217 NM_146848.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P348217 BC131999.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 267611 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P106120 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348217 BC132001.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348217 NM_146848.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348217 BC131999.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348217 BC132001.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348217 NM_146848.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P348217 BC131999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P348217 BC132001.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P348217 NM_146848.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P348217 BC131999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P348217 BC132001.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P348217 NM_146848.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P348217 BC131999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408238 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408258 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408255 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408251 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408221 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408223 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408260 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408244 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408262 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408242 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408253 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408226 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408246 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408243 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408230 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408250 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408264 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408256 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408235 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408225 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21408231 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P106120 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348217 BC132001.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348217 NM_146848.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348217 BC131999.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348217 BC132001.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348217 NM_146848.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P348217 BC131999.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P113393 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P106120 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01494444 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01494453 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01494459 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01494463 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01494471 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01494464 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408275 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408235 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408268 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21408266 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408218 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408231 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408268 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408246 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408266 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408216 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408229 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408244 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02273639 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408258 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408226 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408219 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408250 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408272 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408251 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408262 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408242 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408253 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408223 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408235 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408243 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408256 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408255 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408274 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408225 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408277 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01494453 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408230 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408260 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408270 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408275 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408238 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408221 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21408265 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10473583 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10473582 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 377047 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3710170 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3710170 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003710170 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2711499 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2711499 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4904.1.1_75-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3710170 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4904.1.1_75-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3710170 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2711499 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2711499 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0