Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00528419_s1
          See other OLFR1339 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1339
          Gene Name:
          olfactory receptor 1339
          Gene Aliases:
          MOR258-2
          Chromosome Location:
          Chr.4: 118734531 - 118735478 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00528419_s1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 2,694.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          2694.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Olfr1339
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146852.2 NP_667063.1 1 249 82
          GenBank mRNA BC104296.1 - 1 248 82
          BC104297.1 - 1 248 82

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400001316.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1339

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P403610 NM_146852.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P403610 BC104296.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P403610 BC104297.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P403610 NM_146852.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P403610 BC104296.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P403610 BC104297.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P164783 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P403610 NM_146852.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P403610 BC104296.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P403610 BC104297.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P403610 NM_146852.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P403610 BC104296.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P403610 BC104297.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P403610 NM_146852.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P403610 BC104296.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P403610 BC104297.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P403610 NM_146852.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P403610 BC104296.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P403610 BC104297.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23242001 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241949 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241997 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241975 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23242009 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241993 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241981 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241944 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241979 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241965 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241964 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241992 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241988 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241989 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241990 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241973 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241982 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23242005 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241994 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23242011 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23242008 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23242000 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241996 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23242012 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241955 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241942 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23242010 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241985 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23241977 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P23242006 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P164783 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P403610 NM_146852.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P403610 BC104296.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P403610 BC104297.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P403610 NM_146852.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P403610 BC104296.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P403610 BC104297.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105087 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P164783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241967 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242009 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241957 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241927 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242011 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241979 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242013 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242019 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23242000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23241975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23242010 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241966 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241970 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03438549 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241986 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241967 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241975 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23242001 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241965 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241992 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241971 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241988 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23242013 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241961 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241979 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241957 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241977 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241945 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03438544 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23242026 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03811046 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03966047 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03563416 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03458119 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23242025 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241982 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241990 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241948 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03379890 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241989 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241998 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241944 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23242012 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23242018 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241972 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23242029 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23242028 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241997 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241969 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241942 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241994 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23242019 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241953 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03811049 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241952 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03680306 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241954 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241941 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23242032 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04070192 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241946 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03986965 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23242014 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23242021 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03438534 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241985 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23242011 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04070188 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23242003 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P03438551 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241962 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23241955 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10507575 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10507574 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400009986.mm.1 NM_146852.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400009986.mm.1 NM_146852.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400009986.mm.1 TC0400001316.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 615547 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6380440 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6380440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006380440 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2752937 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2752937 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl25035.1.1_269-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6380440 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl25035.1.1_269-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6380440 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2752937 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2752937 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline