Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00528611_s1
          See other OLFR1404 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1404
          Gene Name:
          olfactory receptor 1404
          Gene Aliases:
          MOR267-2
          Chromosome Location:
          Chr.1: 173215607 - 173216640 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00528611_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1404
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146881.2 NP_667092.1 1 290 79
          GenBank mRNA BC120856.1 - 1 290 40129779 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100001629.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1404

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2068610 BC120856.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2068610 NM_146881.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P167403 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2068610 BC120856.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2068610 NM_146881.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P110873 BC120856.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P110873 NM_146881.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836749 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836723 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836770 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836746 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836724 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836760 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836742 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836752 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836725 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836731 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836761 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836751 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836767 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836748 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836736 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836780 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836727 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836744 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836737 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836733 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836718 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836739 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836756 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836735 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836754 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836775 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836768 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836771 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836720 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836728 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836741 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P20836758 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P167403 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P110873 BC120856.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P110873 NM_146881.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P109282 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P167403 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00974884 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00974869 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00974870 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P00974875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836704 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836706 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836735 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836727 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836765 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836771 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836703 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836709 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836821 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836702 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836768 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836705 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836817 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836775 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P20836837 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836760 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836784 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836756 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836704 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836746 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836779 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836749 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836744 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836702 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836713 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836705 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836775 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836708 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00974872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836773 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836763 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836720 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836752 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836736 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836780 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836731 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00839878 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836727 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836751 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836768 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836703 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836725 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836733 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836777 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00670594 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836724 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836754 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836737 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836700 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00352174 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836758 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836741 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836739 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836735 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836710 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836765 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836729 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836748 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836723 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836706 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00352173 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836717 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836770 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836718 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836774 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836709 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836761 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20836711 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10351864 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10351863 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100013554.mm.1 NM_146881.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100013554.mm.1 NM_146881.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100013554.mm.1 TC0100001629.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 826016 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3120347 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003120347 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2776630 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2776630 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl14326.1.1_46-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3120347 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl14326.1.1_46-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3120347 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2920318 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2920318 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2776630 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0