Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00529147_s1
          See other OLFR522 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr522
          Gene Name:
          olfactory receptor 522
          Gene Aliases:
          MOR103-5
          Chromosome Location:
          Chr.7: 140162010 - 140162948 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00529147_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr522
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146952.1 NP_667163.1 1 887 66
          GenBank mRNA BC120696.1 - 1 953 40129619 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700004496.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr522

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1955542 NM_146952.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1955542 BC120696.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P123157 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1955542 NM_146952.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1955542 BC120696.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P321834 NM_146952.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P321834 BC120696.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582633 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582623 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582620 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582638 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582621 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582624 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582647 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582635 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582609 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582605 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582653 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582607 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582615 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582650 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582656 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582627 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582632 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582639 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582636 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582613 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582657 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582618 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582616 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582658 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582625 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582606 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582619 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582614 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582649 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582608 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582637 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582631 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582661 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582659 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582611 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582610 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582652 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25582630 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P123157 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P321834 NM_146952.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P321834 BC120696.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P130257 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P123157 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06094230 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06350312 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06094243 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06094236 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06350333 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06094227 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582541 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582616 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582656 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582553 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582551 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582544 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582633 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582573 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582548 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582658 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582561 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582552 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582647 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582635 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582642 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582574 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582576 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582653 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582630 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582555 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582631 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582608 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582546 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582550 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582652 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582650 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582558 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25582623 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582620 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582610 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582639 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06094227 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06094232 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582624 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582642 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06350312 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06271117 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582635 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582611 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582609 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582605 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582633 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582644 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582631 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582613 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05890887 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582606 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582625 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06592779 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582627 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582636 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06350333 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582630 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582621 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582623 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06350331 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25582638 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10568952 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10568953 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10568951 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700037800.mm.1 TC0700004496.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 582379 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 3120102 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3120102 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003120102 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2750658 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2750658 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl8732.1.1_324-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3120102 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl8732.1.1_324-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3120102 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2750658 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2750658 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline