Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00529454_s1
          See other OLFR202 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr202
          Gene Name:
          olfactory receptor 202
          Gene Aliases:
          MOR182-1
          Chromosome Location:
          Chr.16: 59283572 - 59284495 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00529454_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr202
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146995.1 NP_667206.1 1 665 79

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr202

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1957777 NM_146995.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P179483 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1957777 NM_146995.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P354419 NM_146995.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794964 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794958 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794937 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794954 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794933 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794944 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794960 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794955 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794951 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794967 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794950 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794956 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794931 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794952 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794972 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794975 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794965 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30794949 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P179483 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P354419 NM_146995.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P131013 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P179483 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12735836 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12735833 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12618999 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12619001 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12735825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794923 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794975 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794965 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794929 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794918 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30795001 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30794937 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794949 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794954 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794953 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794925 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794979 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12954373 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794967 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794958 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794952 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794973 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794961 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794939 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794946 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794930 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794951 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794920 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794942 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794971 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794936 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794943 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794959 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794955 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794980 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794968 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794924 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794965 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794935 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794927 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794950 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794918 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794937 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794960 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794934 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794956 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794969 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794931 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794944 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794977 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12954376 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794978 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12692293 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12974125 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794975 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30794923 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10440177 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10440176 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 726791 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 2650095 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0002650095 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2710799 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2710799 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl473.1.1_275-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 2650095 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl473.1.1_275-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 2650095 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2710799 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2710799 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0