Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00529546_s1
          See other OLFR392 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr392
          Gene Name:
          olfactory receptor 392
          Gene Aliases:
          MOR135-9
          Chromosome Location:
          Chr.11: 73814124 - 73816877 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00529546_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr392
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147006.2 NP_667217.2 2 180 74
          GenBank mRNA DR065907.1 - 2 183 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1100003178.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr392

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2005501 CB173273.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2005501 NM_147006.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 422646 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 209340 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P103471 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2005501 CB173273.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2005501 NM_147006.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P350773 CB173273.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P350773 NM_147006.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918163 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918139 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918176 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918172 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918177 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918149 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918138 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918136 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918151 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918166 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918146 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918134 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918156 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918155 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918170 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918154 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918142 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918157 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918144 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918158 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918164 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P27918162 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P103471 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P350773 CB173273.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P350773 NM_147006.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P106106 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P103471 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09383047 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09383049 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09383063 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09383059 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09383052 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09383062 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918129 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918181 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918134 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918168 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918201 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918139 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918154 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918136 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918156 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918161 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918197 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918144 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P27918164 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918157 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918128 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918186 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918144 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09238736 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918129 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918149 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918181 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918179 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918198 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918155 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09271283 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918139 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918132 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918160 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918133 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918178 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09383062 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918134 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918202 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918188 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918146 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918200 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918168 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918183 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918176 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918204 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09239385 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09261304 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09497341 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918126 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918136 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09623214 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918164 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918170 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P09023044 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918154 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918162 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918175 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918156 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918138 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918163 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918158 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918191 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918197 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918194 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918177 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918201 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27918161 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10388289 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10388288 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029365.mm.1 NM_147006.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029365.mm.1 NM_147006.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029365.mm.1 TC1100003178.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029368.mm.1 NM_147006.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029368.mm.1 NM_147006.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029368.mm.1 TC1100003178.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029366.mm.1 NM_147006.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029366.mm.1 NM_147006.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1100029366.mm.1 TC1100003178.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 372230 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6110707 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 102370309 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6110707 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006110707 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2637378 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1216087 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2637378 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0259008.1_249-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) GI_22128926-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6110707 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 102370309 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0259008.1_249-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6110707 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 102370309 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2637378 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1216087 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2637378 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline