Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00529635_s1
          See other OLFR1019 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1019
          Gene Name:
          olfactory receptor 1019
          Gene Aliases:
          MOR180-1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 85840857 - 85841789 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00529635_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1019
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147015.1 NP_667226.1 1 449 70
          GenBank mRNA BC117705.1 - 1 449 40081144 70
          BC117706.1 - 1 449 40081145 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003908.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1019

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          response to stimulus
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1974108 NM_147015.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1974108 BC117705.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1974108 BC117706.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P155900 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1974108 NM_147015.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1974108 BC117705.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1974108 BC117706.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P439208 NM_147015.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P439208 BC117705.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_52_P439208 BC117706.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399641 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399626 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399610 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399624 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399636 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399604 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399643 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399606 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399638 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399625 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399614 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399613 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399605 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399632 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399619 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399622 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399620 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399608 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399617 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399634 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399629 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399646 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399627 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21399615 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P155900 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P439208 NM_147015.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P439208 BC117705.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P439208 BC117706.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P119484 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P155900 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01832136 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01832127 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01989576 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01679571 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01679560 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01832125 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P02187901 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01832139 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01679568 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01832153 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01679566 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01832144 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01679574 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01679572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399606 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399624 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399603 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399646 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399582 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399638 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399577 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399563 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399619 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399583 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399636 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399568 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399643 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399580 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399567 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399572 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399622 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399662 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399562 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399610 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399565 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399614 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399620 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399587 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399579 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399666 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399578 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399570 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21399605 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01247194 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399598 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399595 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399576 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399562 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399574 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399587 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399579 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399590 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399572 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399577 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399563 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399580 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399582 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399567 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399606 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399593 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02187904 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399608 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399597 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399610 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399600 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P02187899 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399588 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399614 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399565 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399589 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399583 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399609 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399603 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399604 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399596 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01247191 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399570 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399585 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21399615 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484550 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484549 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033720.mm.1 NM_147015.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033720.mm.1 NM_147015.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200033720.mm.1 TC0200003908.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 416767 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 70242 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000070242 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1254597 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1254597 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4351.1.1_185-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 70242 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4351.1.1_185-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 70242 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1254597 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1254597 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline