Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00529678_s1
          See other OLFR1055 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr1055
          Gene Name:
          olfactory receptor 1055
          Gene Aliases:
          MOR186-1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 86346826 - 86347764 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00529678_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr1055
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147021.1 NP_667232.1 1 223 112

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr1055

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          G-protein coupled receptor activity
          olfactory receptor activity
          odorant binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2016722 NM_147021.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 246384 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P118517 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P115099 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P167622 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2016722 NM_147021.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P118868 NM_147021.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P118517 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P167622 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P115099 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P118868 NM_147021.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P113994 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P118517 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P167622 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P115099 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401868 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401886 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401825 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401819 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401880 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401898 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401851 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401822 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401832 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401856 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401892 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401871 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401875 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21401853 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401861 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401831 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401838 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401848 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401871 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01677919 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401869 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401842 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401834 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401846 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401874 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401835 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01811648 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401849 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401868 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401853 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401866 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401840 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401875 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401843 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401832 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401865 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401876 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401836 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401863 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401864 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401856 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21401858 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10484589 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10484588 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 547132 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6350731 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006350731 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2637965 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2637965 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4339.1.1_242-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6350731 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4339.1.1_242-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6350731 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2637965 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2637965 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline