Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00529912_s1
          See other OLFR362 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr362
          Gene Name:
          olfactory receptor 362
          Gene Aliases:
          MOR158-1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 37104695 - 37105648 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00529912_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr362
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147051.1 NP_667262.1 1 241 78
          GenBank mRNA BC104107.1 - 1 241 40043427 78
          BC104108.1 - 1 241 40043429 78
          BC106827.1 - 1 241 40044131 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0200003394.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr362

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          transmembrane signaling receptor activity
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2086785 BC106827.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2086785 NM_147051.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2086785 BC104107.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2086785 BC104108.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P175015 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2086785 BC106827.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2086785 NM_147051.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2086785 BC104107.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2086785 BC104108.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P458498 BC106827.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P458498 NM_147051.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P458498 BC104107.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P458498 BC104108.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140950 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140968 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140936 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140934 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140953 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140937 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140952 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140948 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140933 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140938 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140966 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140961 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140945 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140955 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P21140964 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P175015 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P458498 BC106827.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P458498 NM_147051.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P458498 BC104107.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P458498 BC104108.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P106031 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P175015 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01372171 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01372165 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01372160 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01372166 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01156839 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01372155 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P01156829 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140955 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140938 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140966 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P21140963 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140955 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140941 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140964 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140952 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140948 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140933 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140968 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140966 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140938 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140963 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140950 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01521375 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01372159 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01372160 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140960 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140970 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140957 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01521379 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140934 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140953 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P21140939 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P01372157 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10482136 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10482135 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029120.mm.1 NM_147051.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029120.mm.1 NM_147051.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0200029120.mm.1 TC0200003394.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 789601 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 870594 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 870594 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000870594 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1248544 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1248544 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl4520.1.1_85-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 870594 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl4520.1.1_85-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 870594 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1248544 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1248544 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0