Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00529923_s1
          See other OLFR589 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr589
          Gene Name:
          olfactory receptor 589
          Gene Aliases:
          MOR32-3
          Chromosome Location:
          Chr.7: 103154792 - 103155745 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00529923_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr589
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147052.1 NP_667263.1 1 441 109

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700003879.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr589

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1970880 NM_147052.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P113574 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1970880 NM_147052.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P457724 NM_147052.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382247 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382245 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382241 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382225 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382262 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382229 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382263 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382234 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382257 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382246 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382251 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382248 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382253 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382223 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382244 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382254 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382233 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382226 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382249 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382260 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382239 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382231 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382261 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382243 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382259 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382232 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382250 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382228 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25382238 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P113574 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P457724 NM_147052.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P107052 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P113574 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06589641 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06589624 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06589648 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06589629 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06589643 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06589623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382246 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382250 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382241 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382213 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382206 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382248 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382239 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382232 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382263 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382233 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382208 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382200 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382226 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25382221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382259 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382218 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382248 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382200 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382228 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382247 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382246 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382260 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382219 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382241 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382253 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382243 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382254 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382202 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06589642 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382262 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382250 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382257 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382245 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382216 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382239 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382233 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382215 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382226 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382229 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382244 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382222 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382231 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382238 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382232 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382201 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382264 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382251 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05935318 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06589619 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25382225 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566202 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566201 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032686.mm.1 NM_147052.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032686.mm.1 NM_147052.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032686.mm.1 TC0700003879.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 689191 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 6380095 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6380095 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006380095 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1223408 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1223408 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl8882.1.1_71-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6380095 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl8882.1.1_71-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6380095 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1223408 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1223408 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0