Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00529987_s1
          See other OLFR691 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr691
          Gene Name:
          olfactory receptor 691
          Gene Aliases:
          MOR31-6
          Chromosome Location:
          Chr.7: 105336746 - 105337714 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00529987_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr691
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147061.1 NP_667272.1 1 256 69
          GenBank mRNA BC104116.2 - 1 248 69
          BC104117.1 - 1 248 69
          BC119417.2 - 1 256 40044083 69
          BC119418.1 - 1 256 40044084 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700003975.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr691

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P309998 BC104117.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P309998 BC119417.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P309998 BC119418.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P309998 NM_147061.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P309998 BC104116.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P309998 BC104117.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P309998 BC119417.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P309998 BC119418.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P309998 NM_147061.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P309998 BC104116.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P166004 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P309998 BC104117.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P309998 BC119417.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P309998 BC119418.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P309998 NM_147061.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P309998 BC104116.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P309998 BC104117.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P309998 BC119417.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P309998 BC119418.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P309998 NM_147061.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P309998 BC104116.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P309998 BC104117.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P309998 BC119417.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P309998 BC119418.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P309998 NM_147061.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P309998 BC104116.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P309998 BC104117.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P309998 BC119417.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P309998 BC119418.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P309998 NM_147061.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P309998 BC104116.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391778 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391805 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391780 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391811 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391815 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391818 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391810 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391800 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391795 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391807 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391803 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391783 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391804 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391816 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391821 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391808 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391806 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391786 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391788 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391797 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391791 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391823 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25391813 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P166004 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P309998 BC104117.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P309998 BC119417.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P309998 BC119418.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P309998 NM_147061.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P309998 BC104116.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P309998 BC104117.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P309998 BC119417.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P309998 BC119418.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P309998 NM_147061.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P309998 BC104116.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104942 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P166004 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06165959 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06165950 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06165970 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06165949 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06165945 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06165963 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06165944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391755 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391745 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391740 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391724 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391743 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391788 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391757 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391718 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391818 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391734 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391813 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391823 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391739 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391780 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391731 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25391784 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06192210 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391810 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391783 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391824 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391815 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391787 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391780 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391818 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391805 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391812 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06192211 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391803 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391784 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391806 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391823 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391788 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391801 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391811 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391779 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391791 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391800 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391781 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06192205 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391786 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06589099 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391778 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391822 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391796 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391793 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391795 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25391792 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566437 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566436 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033066.mm.1 NM_147061.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033066.mm.1 NM_147061.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700033066.mm.1 TC0700003975.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 710660 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4010446 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004010446 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1225404 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1225404 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl30891.1.1_202-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4010446 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl30891.1.1_202-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4010446 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1225404 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1225404 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0