Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00530155_s1
          See other OLFR622 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr622
          Gene Name:
          olfactory receptor 622
          Gene Aliases:
          MOR26-1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 103639185 - 103640138 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00530155_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr622
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147083.1 NP_667294.1 1 864 97
          GenBank mRNA BC132174.1 - 1 962 40130451 97
          BC132176.1 - 1 962 40130453 97

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700003899.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr622

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P322851 BC132176.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P322851 NM_147083.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P322851 BC132174.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P322851 BC132176.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P322851 NM_147083.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P322851 BC132174.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P114365 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P322851 BC132176.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P322851 NM_147083.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P322851 BC132174.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P322851 BC132176.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P322851 NM_147083.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P322851 BC132174.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P322851 BC132176.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P322851 NM_147083.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P322851 BC132174.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P322851 BC132176.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P322851 NM_147083.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P322851 BC132174.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384281 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384291 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384310 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384316 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384287 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384278 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384296 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384307 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384294 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384295 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384276 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384279 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384317 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384300 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384283 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384290 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384272 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384302 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384311 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384305 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384309 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384292 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384312 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384315 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384288 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384297 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384298 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384306 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384271 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384304 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384301 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25384275 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P114365 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322851 BC132176.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322851 NM_147083.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322851 BC132174.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322851 BC132176.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322851 NM_147083.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P322851 BC132174.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136877 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P114365 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06308903 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06251614 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06308906 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06308899 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06308904 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06308898 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06308908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384316 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384287 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384321 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384322 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384294 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384266 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384324 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384283 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384254 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384292 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384251 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384288 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384320 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25384309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384320 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384316 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384278 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384276 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384291 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384324 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384307 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384266 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384325 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384318 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06251620 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384257 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384305 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06251614 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384260 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384323 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06379548 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384313 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384270 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06308897 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384290 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384292 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384311 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06417340 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384295 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384315 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384264 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384302 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384263 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384309 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384279 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384268 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384312 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25384283 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566232 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566231 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032725.mm.1 NM_147083.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032725.mm.1 NM_147083.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032725.mm.1 TC0700003899.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032726.mm.1 TC0700003899.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 674030 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 840288 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000840288 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2722641 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2722641 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl8873.1.1_296-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 840288 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl8873.1.1_296-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 840288 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2722641 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2722641 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline