Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00530209_s1
          See other OLFR572 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr572
          Gene Name:
          olfactory receptor 572
          Gene Aliases:
          MOR10-2
          Chromosome Location:
          Chr.7: 102927630 - 102928586 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00530209_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr572
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147089.2 NP_667300.1 1 558 101
          GenBank mRNA BC128002.1 - 1 562 40135902 101

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr572

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P373498 NM_147089.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P373498 BC128002.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P373498 NM_147089.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P373498 BC128002.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P153707 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P373498 NM_147089.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P373498 BC128002.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P373498 NM_147089.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P373498 BC128002.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P373498 NM_147089.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P373498 BC128002.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P373498 NM_147089.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P373498 BC128002.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P153707 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P373498 NM_147089.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P373498 BC128002.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P373498 NM_147089.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P373498 BC128002.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100922 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P153707 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381258 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381282 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381259 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381247 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381286 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381306 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381273 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381264 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381285 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381267 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381244 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381243 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381265 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381262 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381271 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381296 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381311 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381278 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381270 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25381263 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381257 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381290 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381263 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381267 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381295 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381276 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381285 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381278 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381281 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381256 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381262 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381283 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381298 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381286 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381273 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381265 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381297 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381260 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381270 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05954352 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381259 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381282 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381271 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381264 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25381299 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555752 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10555751 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 369765 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3170044 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003170044 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1227578 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1227578 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl32272.1.1_268-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3170044 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl32272.1.1_268-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3170044 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2771359 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2771359 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0