Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00530284_s1
          See other OLFR616 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr616
          Gene Name:
          olfactory receptor 616
          Gene Aliases:
          MOR19-1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 103564324 - 103565277 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00530284_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr616
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147099.2 NP_667310.2 1 450 120
          GenBank mRNA BC106821.1 - 1 450 40043454 120
          BC106822.1 - 1 450 40043455 120

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700003896.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr616

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P114577 NM_147099.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P114577 BC106821.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P114577 BC106822.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2072168 NM_147099.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2072168 BC106821.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2072168 BC106822.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P131723 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P114577 NM_147099.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P114577 BC106821.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P114577 BC106822.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2072168 NM_147099.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2072168 BC106821.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2072168 BC106822.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P349001 NM_147099.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P349001 BC106821.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383936 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383927 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383937 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383930 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383916 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383921 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383891 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383905 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383911 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383912 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383902 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383924 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383900 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383896 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383920 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383925 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383889 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383935 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383922 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383908 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383903 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383931 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383933 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383928 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383926 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383884 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383893 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383886 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383888 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383894 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25383897 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P131723 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P349001 NM_147099.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P349001 BC106821.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P103934 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P131723 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06184286 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05989949 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05989953 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P05989946 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06184277 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06184282 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06184284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383922 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383847 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383893 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383835 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383964 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383864 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383888 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383896 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383900 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383869 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383853 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383951 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383884 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383858 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383925 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383840 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383844 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383872 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383887 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383877 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383908 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383894 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383948 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383920 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383897 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383870 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383905 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383876 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383866 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383874 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383902 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383953 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383891 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383860 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383878 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383926 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383930 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383889 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383961 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383915 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383958 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25383855 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383944 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383930 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383927 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383900 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383915 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383889 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383947 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383925 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383921 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P05905486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06396207 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06460519 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383902 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383928 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383908 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06042680 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383911 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383948 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383933 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383894 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383884 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06184277 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383913 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383903 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383887 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383905 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383920 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383891 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383896 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383936 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383935 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06184287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06660555 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06191579 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06460521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383922 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383946 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383943 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25383926 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06460518 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566226 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566225 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032721.mm.1 NM_147099.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032721.mm.1 NM_147099.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700032721.mm.1 TC0700003896.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 713986 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5290309 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5290309 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005290309 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1221108 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1221108 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl30929.1.358_44-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5290309 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl30929.1.358_44-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5290309 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1221108 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1221108 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline