Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00530454_s1
          See other OLFR632 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr632
          Gene Name:
          olfactory receptor 632
          Gene Aliases:
          MOR2-1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 103937382 - 103938335 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00530454_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr632
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147119.1 NP_667330.1 1 449 55
          GenBank mRNA BC106823.2 - 1 449 40043471 55

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0700001510.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 G-protein coupled receptor Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr632

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2127112 NM_147119.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P167699 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2127112 NM_147119.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P488362 NM_147119.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P488362 BC106823.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385766 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385778 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385793 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385763 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385765 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385799 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385796 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385767 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385791 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385769 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385786 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385800 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385768 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385772 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385797 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385795 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385776 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385798 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385790 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385782 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25385784 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P167699 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P488362 NM_147119.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P488362 BC106823.2 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120989 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P167699 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385862 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385837 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385836 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385778 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385834 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385830 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385796 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385859 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385852 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385850 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385772 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385826 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385831 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385782 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385785 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385748 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385828 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385760 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385833 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385776 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385863 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385790 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385846 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385854 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385842 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385839 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385798 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385845 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385841 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385759 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385824 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385861 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385865 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385843 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385767 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25385847 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385794 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385760 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06390386 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06597296 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385753 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385790 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385786 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385785 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06352146 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385751 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385772 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06352138 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385754 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385755 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385776 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385752 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385756 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06597292 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385793 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385765 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385795 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06390382 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385791 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385774 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385784 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385749 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385799 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385758 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06597295 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06523872 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06597285 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385763 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385767 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385781 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385792 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385778 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385777 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385766 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385798 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25385787 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10555833 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10555832 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012805.mm.1 TC0700001510.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012805.mm.1 NM_147119.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0700012805.mm.1 NM_147119.1 Refseq
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 499148 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5360411 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005360411 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2666320 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2666320 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0259123.1_221-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5360411 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0259123.1_221-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5360411 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2666320 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2666320 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0259123.1_221-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline