Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00530518_m1
          See other LY6G5C GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ly6g5c
          Gene Name:
          lymphocyte antigen 6 complex, locus G5C
          Gene Aliases:
          G5c, NG33
          Chromosome Location:
          Chr.17: 35108300 - 35111953 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00530518_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ly6g5c
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_148947.1 NP_683749.1 2 - 3 289 67
          GenBank mRNA AJ315552.1 - 2 - 3 289 67
          BC111447.1 - 2 - 3 288 67
          BC145966.1 - 2 - 3 310 40131269 67
          BC145968.1 - 2 - 3 310 40131271 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700000667.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ly6g5c

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2141405 NM_148947.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2141405 AJ315552.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2141405 BC145966.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2141405 BC145968.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 82181 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 119879 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 65904 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P172321 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2141405 NM_148947.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2141405 AJ315552.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2141405 BC145966.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2141405 BC145968.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157617 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157600 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157607 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157628 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157598 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157588 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157612 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157591 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157595 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157589 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157610 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157604 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157609 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157611 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157627 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157626 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157593 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157619 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157613 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157605 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157599 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157596 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157590 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157629 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157602 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157623 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157630 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157625 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157585 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157620 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157615 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157597 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31157601 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P172321 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210210 NM_148947.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210210 AJ315552.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210210 BC111447.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210210 BC145966.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P210210 BC145968.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P130459 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P172321 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13356165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157715 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157634 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157722 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157597 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157655 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157713 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157689 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157720 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157701 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157607 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157683 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157632 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157591 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157664 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157684 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157690 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157637 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157605 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157628 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157611 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157680 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157585 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157708 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157602 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157700 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157670 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157626 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157615 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157659 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157661 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157596 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157588 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157604 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157599 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157625 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157696 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157717 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157589 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157676 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157598 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157627 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157593 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157679 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157692 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157641 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157648 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157600 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157710 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157629 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157595 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157649 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157644 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157657 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157654 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157609 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157623 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157677 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157613 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157621 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31157646 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157605 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157626 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157644 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157598 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157620 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13196072 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157604 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157621 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157634 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157589 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157648 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13269006 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13514749 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157590 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157630 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157607 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13421543 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157585 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157651 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13269016 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157645 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157623 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157628 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13268992 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13183539 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157602 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157625 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157615 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13110662 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13196073 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157637 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157641 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157609 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13356163 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157597 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157595 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157613 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157593 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157639 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157600 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13073578 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157627 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157629 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31157588 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10444711 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10444712 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10444709 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10444708 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700006761.mm.1 NM_148947.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700006761.mm.1 NM_148947.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700006761.mm.1 TC1700000667.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700006764.mm.1 TC1700000667.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700006762.mm.1 NM_148947.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700006762.mm.1 NM_148947.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700006762.mm.1 TC1700000667.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700006763.mm.1 NM_148947.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700006763.mm.1 NM_148947.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700006763.mm.1 TC1700000667.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 346435 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 4010609 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4010609 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004010609 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2697910 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2697910 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl50791.3.1_71-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4010609 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl50791.3.1_71-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4010609 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2697910 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2697910 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline