Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00546003_s1
          See other TSSK1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tssk1
          Gene Name:
          testis-specific serine kinase 1
          Gene Aliases:
          Stk22a, TSK-1, Tsk1, Tssk, Tssk1b
          Chromosome Location:
          Chr.16: 17894203 - 17895653 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00546003_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tssk1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_009435.2 NP_033461.2 1 1042 86
          GenBank mRNA AK006517.1 - 1 1042 86
          AK029655.1 - 1024 86
          AK076822.1 - 1 1018 86
          BC050772.1 - 1 1015 6772455 86
          U01840.1 - 1 948 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600000227.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protein Kinase Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tssk1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          multicellular organism development
          spermatogenesis
          spermatid development
          phosphorylation
          cell differentiation
          intracellular signal transduction
          nucleotide binding
          magnesium ion binding
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          kinase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring phosphorus-containing groups
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P426347 BC050772.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P426347 U01840.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P426347 AK006517.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P426347 AK029655.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P426347 AK076822.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P426347 BC050772.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P426347 U01840.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P426347 AK006517.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P426347 AK029655.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P426347 AK076822.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 959151 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 7739 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P426347 BC050772.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P426347 U01840.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P426347 AK006517.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P426347 AK029655.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P426347 AK076822.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P426347 BC050772.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P426347 U01840.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P426347 AK006517.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P426347 AK029655.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P426347 AK076822.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30576375 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30576370 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30576377 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30576366 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30576373 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30576367 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P665682 AK029655.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426347 BC050772.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426347 U01840.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426347 AK006517.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426347 AK029655.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426347 AK076822.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426347 BC050772.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426347 U01840.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426347 AK006517.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426347 AK029655.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P426347 AK076822.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P122248 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12541098 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12541115 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12541121 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576414 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576367 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576360 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576415 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576364 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576351 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576366 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576323 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576373 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576445 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576337 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576410 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576401 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576402 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576344 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576446 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576458 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576362 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576336 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576346 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576407 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576377 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576404 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576353 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576372 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576352 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576334 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576370 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576394 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576454 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576349 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576447 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576340 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576419 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576450 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576399 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576444 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576456 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576347 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576460 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576339 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576412 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576416 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576332 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576335 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576451 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30576391 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12541115 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30576372 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12541070 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30576370 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30576360 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30576377 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30576364 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30576373 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30576359 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30576366 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12541071 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10434122 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1417989_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10434121 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417989_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1417989_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 22114_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 22114_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600002039.mm.1 NM_009435.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600002039.mm.1 NM_009435.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600002039.mm.1 TC1600000227.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600002040.mm.1 NM_009435.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600002040.mm.1 NM_009435.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600002040.mm.1 TC1600000227.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1417989_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1417989_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103360_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103360_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417989_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1417989_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417989_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1417989_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 911186 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4480537 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 104850575 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004480537 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2762918 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2762918 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1251399 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0022114.2_229-S - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl49368.2_121-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 104850575 - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4480537 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0022114.2_229-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4480537 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 104850575 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1251399 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1251399 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0