Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00546514_m1
          See other DUSP26 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dusp26
          Gene Name:
          dual specificity phosphatase 26 (putative)
          Gene Aliases:
          2310043K02Rik, Skrp3
          Chromosome Location:
          Chr.8: 31089662 - 31097047 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00546514_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Dusp26
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_025869.3 NP_080145.1 3 - 4 674 53
          GenBank mRNA AB104416.1 - 1 - 2 464 53
          AK009781.1 - 3 - 4 675 53
          BC018204.1 - 1 - 2 464 4038120 53

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800000366.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protein Phosphatase 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dusp26

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein dephosphorylation
          dephosphorylation
          peptidyl-tyrosine dephosphorylation
          negative regulation of protein kinase activity by regulation of protein phosphorylation
          positive regulation of cell adhesion
          negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of peptidyl-serine dephosphorylation
          RNA polymerase II activating transcription factor binding
          p53 binding
          phosphoserine phosphatase activity
          phosphoprotein phosphatase activity
          protein tyrosine phosphatase activity
          protein tyrosine/serine/threonine phosphatase activity
          hydrolase activity
          phosphatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25755967 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25755970 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25755966 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25755969 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25755968 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25755971 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P259029 AK009781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P259029 NM_025869.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P259029 AK007513.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P259029 AK009781.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P259029 NM_025869.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P259029 AK007513.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 653806 AK036719.1 genbank_mrna_mouse
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 133983 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 590787 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 352093 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 176036 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 51296 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P179368 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P259029 AK009781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P259029 NM_025869.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P259029 AK007513.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P259029 AK009781.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P259029 NM_025869.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P259029 AK007513.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755980 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755973 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755968 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755982 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755939 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755983 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755949 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755959 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755943 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755962 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755942 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755956 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755947 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755978 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755946 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755969 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755986 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755963 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755966 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755964 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755952 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755979 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755971 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755985 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755977 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755981 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755960 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755984 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755954 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755944 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25755945 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P179368 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P01703963 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P259029 AK009781.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P259029 NM_025869.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P259029 AK007513.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P259029 AK009781.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P259029 NM_025869.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P259029 AK007513.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P104375 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P105797 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P179368 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07161631 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07224659 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07161632 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P07224660 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25755967 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25755969 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25755966 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25755968 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25755970 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P25755971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756003 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756017 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756043 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755998 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755946 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756022 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755947 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755944 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755954 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755935 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755933 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755952 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755956 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755963 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755992 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755962 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755945 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755950 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756004 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755984 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756037 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756016 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756041 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755989 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755960 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755982 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756006 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755949 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755968 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756038 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755985 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25755941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25756011 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755954 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756036 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755941 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755944 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755995 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07161631 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07075113 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07161632 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07184723 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755947 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756017 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755973 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06962965 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756002 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756028 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755989 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755986 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755980 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07075112 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756039 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755990 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756016 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756004 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755969 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755953 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07075107 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755994 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06999378 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755960 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755963 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756001 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755966 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06723700 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755968 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755996 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756041 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755981 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756029 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755978 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07343095 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756011 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07343102 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756000 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755956 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756038 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755984 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755952 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755945 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755993 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755971 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755982 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06823680 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756043 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755950 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755949 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07075104 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755962 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755936 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756003 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755992 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755977 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07031234 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756037 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756018 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07418648 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25756008 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25755970 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07418653 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07264041 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571209 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571213 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571212 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571210 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571208 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10571211 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425848_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10571207 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425848_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425848_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66959_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 66959_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002796.mm.1 NM_025869.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002796.mm.1 NM_025869.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002796.mm.1 TC0800000366.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002794.mm.1 NM_025869.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002794.mm.1 NM_025869.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002794.mm.1 TC0800000366.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002795.mm.1 NM_025869.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002795.mm.1 NM_025869.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002795.mm.1 TC0800000366.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800002790.mm.1 TC0800000366.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1425848_PM_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425848_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425848_PM_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425848_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425848_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425848_PM_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 643954 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 1170593 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0001170593 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2611295 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2611295 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl33938.5.1_209-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 1170593 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl33938.5.1_209-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 1170593 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2611295 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2611295 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl33938.5.1_209-S - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0