Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm00547674_s1
          See other MFSD5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mfsd5
          Gene Name:
          major facilitator superfamily domain containing 5
          Gene Aliases:
          AA409375, AW556797, D15Mgi27
          Chromosome Location:
          Chr.15: 102279456 - 102281744 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm00547674_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mfsd5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134100.4 NP_598861.1 2 947 64
          GenBank mRNA AK087550.1 - 2 952 64
          AK089268.1 - 2 950 64
          BC009140.1 - 1 854 3598007 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1500001093.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mfsd5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          ion transport
          biological_process
          molybdate ion transport
          molecular_function
          molybdate ion transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497012 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497010 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497011 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497014 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497013 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497015 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295449 BC009140.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295449 AK087550.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295449 AK089268.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295449 AK165774.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295449 NM_134100.4 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295449 BC009140.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295449 AK087550.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295449 AK089268.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295449 AK165774.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P295449 NM_134100.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P107091 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295449 BC009140.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295449 AK087550.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295449 AK089268.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295449 AK165774.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295449 NM_134100.4 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295449 BC009140.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295449 AK087550.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295449 AK089268.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295449 AK165774.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P295449 NM_134100.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497018 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497008 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497027 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497035 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30496993 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497032 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497023 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497024 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497004 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497015 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497010 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497014 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497000 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497002 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497021 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30496994 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497033 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497026 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497012 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497006 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497030 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497029 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497028 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30496999 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30497036 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P30496997 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P107091 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295449 BC009140.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295449 AK087550.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295449 AK089268.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295449 AK165774.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295449 NM_134100.4 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295449 BC009140.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295449 AK087550.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295449 AK089268.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295449 AK165774.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P295449 NM_134100.4 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P100544 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P107091 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12039479 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11960158 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12039499 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11960166 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12039490 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11960159 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12039491 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P11960162 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12039466 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12247772 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P12039492 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497011 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497014 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497013 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497015 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497010 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P30497012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30496973 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30496969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30496993 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30496978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30496972 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497040 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497046 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30496999 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497008 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497042 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497039 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30496997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30496981 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497053 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30496983 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497012 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30496991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30496971 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30496974 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30496977 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30496980 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497029 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497010 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497021 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30496990 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497026 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497015 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497032 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497030 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497035 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30496987 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497028 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30497048 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496983 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11850962 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497056 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11904335 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497039 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12384353 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12039485 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497048 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496997 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497015 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496990 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12039468 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497051 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12096215 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497008 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12039478 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496981 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12039499 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497026 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496973 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496977 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12389741 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496993 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497028 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12088746 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496972 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11955498 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12410418 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496987 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497053 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497055 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496984 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497010 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496969 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497002 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496971 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497000 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497042 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496995 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497033 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497027 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497029 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496975 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496991 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12389745 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496978 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12039493 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30496994 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12309307 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P11960162 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497035 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30497007 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12309305 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10427163 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10427164 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10427165 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1416747_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10427162 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416747_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1416747_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 106073_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 106073_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008713.mm.1 NM_134100.4.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008713.mm.1 NM_134100.4 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1500008713.mm.1 TC1500001093.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1416747_at - -
          Mouse Expression Set 430 1416747_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104128_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104128_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416747_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1416747_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416747_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1416747_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 931578 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 940441 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 940441 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000940441 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2702794 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2702794 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl47467.2_297-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 940441 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl47467.2_297-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 940441 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2854347 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2854347 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl47467.2_297-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline